Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Ionplus™ Sure-Flow™ Blykombination jonselektiv elektrod
Produktkod. 10587401
Change view
Kontakttyper:
BNC (vattentät)
Fast 1,2 m BNC-kabel
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
10587401 BNC (vattentät) Varje
10191251 Fast 1,2 m BNC-kabel Varje
10479102 Skruvlock Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10587401 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9682BNWP
I lager
Mät blyjoner i vattenlösningar snabbt, enkelt, exakt och ekonomiskt.
Mät blyjoner i vattenlösningar snabbt, enkelt, noggrant och ekonomiskt med Thermo Scientific™ Orion™ Blyelektroder.
Har
fritt flytande tema Scientific™ Sure-Flow™ junction säkerställer stabila, driftfria potentialer. När konventionella elektrodövergångar täpps till kan Sure-Flow-övergången öppnas och spolas ren genom att helt enkelt trycka på locket. Blyelektroden är en känslig slutpunktsdetektor för titrering av sulfatjoner med blyperklorat.
Lösningar som krävs:
Standard
948206–
– 0,1 M blystandard, 475 ml flaska 948207 0,1 M natriumsulfatstandard för sulfatanalys med bly ISE, 475 ml flaska
Elektrodfyllningslösning 900062
– Optimala resultat B-elektrodfyllningslösning, 5 x 60 ml flaskor
Artiklar ingår
900062–
– Optimalt resultat B-elektrodfyllningslösning, 60 mL 1 flaska 948201 Polerremsa. Antal 2.
Garantiperiod 12
månader från inköpsdatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper BNC (vattentät)
Beskrivning Med vattentät BNC-kontakt
Drift driftfria potentialer
Korsning Säkerflödesövergång
För användning med (utrustning) ISE-mätare
Typ Blyjonselektiv elektrod, vattentät BNC-kontakt