Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Lågresistans pH-elektrod, med vattentät BNC-kontakt
Produktkod. 10400263
Change view
Kontakttyper:
BNC (vattentät)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
10400263 BNC (vattentät) Varje
1 options
Produktkod. 10400263 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9162BNWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3762.90 SEK
    3518.05 SEK / Paket med 1
    Save 244.85 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Stick igenom mjuka och halvfasta prover som ost, kött eller frukt med en påfyllningsbar pH-elektrod med spjutspets.
Thermo Scientific™ Orion™ PH-elektroder med spjutspetsar ger tillförlitliga och exakta mätningar av rutinprover. Bäst lämpad för att pierca solida/halvfasta prover och mäta små volymprover.
Orion™ Enkelkopplingselektroder erbjuder ett pålitligt alternativ för rutinmässiga pH-mätningar. Dessa silverkloridelektroder finns i olika varianter och ger noggranna mätningar av typiska prover.
Lösningar krävs
  • Elektrodfyllningslösning
  • 900011 4M KCl med Ag/AgCl-fyllningslösning, 5 x 60 ml flaskor
Elektrodlagringslösning
  • 910001 pH-elektrodlagringslösning, 475 ml flaska
pH-buffertar
  • 910168 pH 1,68 buffert, NIST spårbar, 475 ml
  • 910104 pH 4,01-buffert, färgkodad röd, NIST spårbar, 475 ml
  • 910105 pH 5,00-buffert, färgkodad orange, NIST spårbar, 475 ml
  • 910686 pH 6,86-buffert, DIN-standard, NIST spårbar, 475 ml
  • 910107 pH 7,00-buffert, färgkodad gul, NIST spårbar, 475 ml
  • 910918 pH 9,18-buffert, DIN-standard, NIST spårbar, 475 ml
  • 910110 pH 10,01 buffert, färgkodad blå, NIST spårbar, 475 ml
  • 910112 pH 12,46 buffert, NIST spårbar, 475 ml
  • 910199 Standard All-in-One pH-buffertkit, inkluderar pH 4,01, 7,00 och 10,01 buffertar, 475 ml vardera, pH
  • Elektrodförvaringslösning, 475 ml, och 12 mm elektrodförvaringsflaska
pH-rengöringslösningskit
  • 900020 Rengöringslösning A och C, 30 M: vardera. B och D, 60 ml vardera
Föremål som ingår med
  • 900011 4M KCl med Ag/AgCl fyllningslösning 60 ml 1 flaska
Garantiperiod
  • 12 månader från inköpsdatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper BNC (vattentät)
Korsning Keramisk
Material Glaskropp
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 90 °C
Typ Halvcellelektrod
För användning med (utrustning) Standard pH-mätare
Intern referens Ag/AgCl
Precision 0.02
Längd (metrisk) 110 mm
Diameter (metrisk) kropp 12 mm
Diameter (metrisk) Cap 16 mm