Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Membranlock för Polarografisk löst syreprob
Produktkod. 10654603
Change view
För användning med (utrustning):
Orion DO-sonder 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 086030MD, 083005A, 083010A, 083005D, 086020A, 081010F
Kvantitet:
1 Cap
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Kvantitet Förpackningsstorlek
10654603 Orion DO-sonder 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 086030MD, 083005A, 083010A, 083005D, 086020A, 081010F 1 Cap Varje
1 options
Produktkod. 10654603 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 080515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    762.75 SEK
    696.06 SEK / Paket med 1
    Save 66.69 SEK
    8% Av
I lager
Minska sondservicetiden och eliminera monteringsproblem med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Membranlock för Polarografisk löst syreprob.
Minska sondservicetiden och eliminera monteringsproblem med användning Thermo Scientific™ Orion™ Membranlock för Polarografisk löst syreprob. Bekväma påskruvade membranlock hjälper till att säkerställa optimal sondprestanda.
Garanti: Direkt ur kartongen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Orion DO-sonder 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 086030MD, 083005A, 083010A, 083005D, 086020A, 081010F
Typ Membranhatt
Sondtyp Polarografisk DO
Kvantitet 1 Cap
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.