Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Metalliska kombinationselektroder
Korsning:
Dubbel
Keramisk
Klart flöde
Material:
Dubbel platina
Epoxikropp
Glaskropp
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Effektiv och pålitlig ORP/redox-mätning kan utföras direkt eller med potentiometriska titreringar. 9678BNWP har en Sure-Flow-övergång som förhindrar igensättning av smutsiga, trögflytande eller avloppsvattenprover. Epoxikroppen är lämplig för tuffa miljöer. 9778BNWP har en glaskropp som är kemikaliebeständig som är utmärkt i prover med organiska lösningsmedel.
Garanti : 12 månader från inköpsdatum av köparen eller 18 månader från datum för leverans från säljaren, beroende på vilket som inträffar tidigare.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Redox/ORP säker flödeselektrod |
| Kontakttyper | Vattentät BNC |
| Korsning | Klart flöde |
| Material | Epoxikropp |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 90 °C |
| Elektrod | (Återfyllningsbar) Ja |
| Typ av fyllningslösning | 900011 för prover med total jonstyrka >0,2M; 900001 för prover med total jonstyrka <0,2M |
| För användning med (utrustning) | Orion mätare |
| Intern referens | Ag/AgCl |
| Temperatur (engelska) Drift | 32 °F till 194 °F |
| Visa mer |