Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Nitratjonselektiva elektroder
Beskrivning
Mät nitrat i vattenlösningar enkelt, noggrant och ekonomiskt med Thermo Scientific™ Orion™ Nitratelektroder.
- Kalibreringsstandards katalognummer: 920706— 0,1 M NaN03 ; 920707— 1000 ppm N; 930707— 100 ppm N
- Erforderligt ISA-katalognummer: 930711 eller 930710/nitrat ISS
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Fast 1,2 m BNC-kabel |
| Beskrivning | Halvcellsnitratelektrod med vattentät BNC-kontakt |
| Drift | driftfria potentialer |
| Korsning | Friflytande vätskeövergång säkerställer stabila, driftfria potentialer |
| För användning med (utrustning) | ISE-mätare |
| Typ | Halvcellsnitratelektrod |