Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Nitratjonselektiva elektroder
Description
Mät nitrat i vattenlösningar enkelt, noggrant och ekonomiskt med Thermo Scientific™ Orion™ Nitratelektroder.
ThermoFisher Orion nitratelektrod uppfyller SM 4500-NO3 - D; Orion-metod 601 för dricksvatten och SM 4500-NO3 - D för avloppsvattenmätningar.
Funktioner:
- 9707BNWP är en kombinationselektrod med en Sure-Flow™ övergång. När konventionella elektrodövergångar täpps till kan Sure-Flow-övergången öppnas och spolas ren enkelt genom att trycka på locket. Ska användas med modul 970701.
- Nitrat halvcellselektrod 9307BNWP (levereras med halvcellsmodul 930702) ska användas tillsammans med Orion 900200 säker flödesdubbel övergångsreferenselektrod.
Lösningar krävs:
- Standarder
- 920706 0,1 M NaNO3 nitratkalibreringsstandard
- 920707 1000 ppm som N nitratkalibreringsstandard
- 930707 100 ppm som N-nitratkalibreringsstandard
- ISA
- 930711 ISA för nitratmätningar, 475 ml flaska
- 930710 nitrat interferensdämpande lösning (NISS), 475 ml flaska
- Elektrodfyllningslösning
- 900046 Optimala resultat F-elektrodfyllningslösning, 5 x 60 ml flaskor
- 900002 Innerkammarfyllningslösning för dubbelkopplingsreferenselektroden, 5 x 60 ml flaskor
Varor ingår med:
- 9307BNWP
- 930702 93-seriens sensormodul för 9307BNWP. Kvantitet 2
- 930711 ISA för nitratmätningar. 60 ml 1 flaska
- 9707BNWP
- 970701 97-seriens sensormodul för 9707BNWP. Kvantitet 2
- 900046 ISA för nitratmätningar. 60 ml 1 flaska
Garantiperiod:
- Elektrod: 12 månader från köpdatum
- Modul: 6 månader från inköpsdatum och 3 månader när den är i drift
Specifications
Specifications
| Användningsområden | Vattenprov, jord, jordextrakt och mättad pasta, växter och foder, djurfoder |
| Kontakttyper | Hold (Håll) |
| Beskrivning | Ersättningsmodul för nitrathalvcellselektrod 9307BNWP; 3/pk. |
| Drift | driftfria potentialer |
| Korsning | Säkerflödesövergång |
| Material | Plast |
| Certifikat och efterlevnad | 4500-NO3 D, Orion-metoden 601, EPA SW-846 9210A, AOAC986.31 |
| För användning med (utrustning) | Nitrathalvcellelektrod |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 40 °C |
| Typ | Ersättningsmodul (3 pk.) |