Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Nitratjonselektiva elektroder
Kontakttyper:
Fast 1,2 m BNC-kabel
None
För användning med (utrustning):
ISE-mätare
Kombinationsnitratelektrod
Nitrat halvcellselektrod
Typ:
Ersättningsmodul (1-pack)
Ersättningsmodul (3-pack)
Halvcellsnitratelektrod
Kombinationsnitratelektrod
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Varje
Beskrivning
Mät nitrat i vattenlösningar enkelt, noggrant och ekonomiskt med Thermo Scientific™ Orion™ Nitratelektroder.
- Kalibreringsstandards katalognummer: 920706— 0,1 M NaN03 ; 920707— 1000 ppm N; 930707— 100 ppm N
- Erforderligt ISA-katalognummer: 930711 eller 930710/nitrat ISS
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | None |
| Beskrivning | Ersättningsmodul för nitrathalvcellselektrod 9307BNWP; 1/pk. |
| Drift | driftfria potentialer |
| Korsning | Klart flöde |
| För användning med (utrustning) | Nitrat halvcellselektrod |
| Typ | Ersättningsmodul (1-pack) |