Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Nitratjonselektiva elektroder
Produktkod. p-4529795
Kontakttyper:
Fast 1,2 m BNC-kabel
None
För användning med (utrustning):
ISE-mätare
Kombinationsnitratelektrod
Nitrat halvcellselektrod
Typ:
Ersättningsmodul (1-pack)
Ersättningsmodul (3-pack)
Halvcellsnitratelektrod
Kombinationsnitratelektrod
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Varje
Produktkod. 10304481
Brand: Thermo Scientific™ 930701
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mätningarna är snabba, enkla, exakta och ekonomiska. Analysera fria nitratjoner i vattenlösningar tillförlitligt vid låga detektionsgränser.
Mät nitrat i vattenlösningar enkelt, noggrant och ekonomiskt med Thermo Scientific™ Orion™ Nitratelektroder.
  • Kalibreringsstandards katalognummer: 920706— 0,1 M NaN03 ; 920707— 1000 ppm N; 930707— 100 ppm N
  • Erforderligt ISA-katalognummer: 930711 eller 930710/nitrat ISS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper None
Beskrivning Ersättningsmodul för nitrathalvcellselektrod 9307BNWP; 3/pk.
Drift driftfria potentialer
Korsning Klart flöde
För användning med (utrustning) Nitrat halvcellselektrod
Typ Ersättningsmodul (3-pack)