Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ORP-standarder för Redox/ORP-elektroder
Produktkod. 11727697
Change view
Kvantitet:
475 ml
5 x 60 ml
Förpackningsstorlek:
475ml
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11727697 475 ml 475ml
11757807 5 x 60 ml Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11727697 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 967901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    874.62 SEK
    825.04 SEK / 475ml
    Save 49.58 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Mät ORP enkelt och noggrant med dessa standarder, stabila i upp till ett år (oöppnad).
Mät ORP enkelt och noggrant med Thermo Scientific™ Orion™ ORP-standarder för Redox/ORP-elektroder. Orion OPR-standarder är stabila i upp till ett år (oöppnad) och kan användas direkt från flaskan utan blandning eller utspädning.
Orion OPR-standarder är designade för användning med gelfyllda ORP/ATC Triode™ elektroder (9179BNMD och 9179BN); påfyllningsbara ORP/ATC-triodelektroder (9180BNMD och 9180BN); ORP-elektroder med glaskropp, (9778BNWP och 9778SC); och Sure-Flow™ ORP-elektroder, (9678BNWP och 967800).
  • Ingår i den nya ASTM ORP-metod
  • Används som relativ mV-standard för att kalibrera provets offset
  • +220mV vs. Ag/AgCl med användning av 4M KCl mättad med AgCl-fyllningslösning (delnr. 900011), +420mV vs. Standard väteelektrod (E H )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ORP-standarden
Förpackning Flaska
För användning med (utrustning) Gelfyllda ORP/ATC-elektroder Triode™ (9179BNMD och 9179BN), återfyllningsbara ORP/ATC-triodelektroder (9180BNMD och 9180BN), glaskroppade ORP-elektroder (9778BNWP och 9778SC), Sure-Flow™ ORP-elektroder (9678BNWP och 9678800)
Lösningstyp Standardlösning
Typ Redox/ORP-elektrodstandard
Kvantitet 475 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ORP Standard
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P321-Särskild behandling (se instruktioner om första hjälpen på etiketten).
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium Iodide, Potassium Hydroxide, Iodine, Boric Acid
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.