Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ORP-standarder för Redox/ORP-elektroder
Produktkod. p-4521270
Kvantitet:
475 mL
5 x 60 mL
Förpackningsstorlek:
475ml
Paket med 5
Produktkod. 11757807
Brand: Thermo Scientific™ 967961
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mät ORP enkelt och noggrant med dessa standarder, stabila i upp till ett år (oöppnad).
Mät ORP enkelt och noggrant med Thermo Scientific™ Orion™ ORP-standarder för Redox/ORP-elektroder. Orion OPR-standarder är stabila i upp till ett år (oöppnad) och kan användas direkt från flaskan utan blandning eller utspädning.
Orion OPR-standarder är designade för användning med gelfyllda ORP/ATC Triode™ elektroder (9179BNMD och 9179BN); påfyllningsbara ORP/ATC-triodelektroder (9180BNMD och 9180BN); ORP-elektroder med glaskropp, (9778BNWP och 9778SC); och Sure-Flow™ ORP-elektroder, (9678BNWP och 967800).
  • Ingår i den nya ASTM ORP-metod
  • Används som relativ mV-standard för att kalibrera provets offset
  • +220mV vs. Ag/AgCl med användning av 4M KCl mättad med AgCl-fyllningslösning (delnr. 900011), +420mV vs. Standard väteelektrod (E H )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ORP Standard
Förpackning Flaska
För användning med (utrustning) Gel-filled ORP/ATC Triode™ electrodes (9179BNMD and 9179BN), Refillable ORP/ATC Triode electrodes (9180BNMD and 9180BN), Glass-bodied ORP electrodes, (9778BNWP and 9778SC), Sure-Flow™ ORP electrodes, (9678BNWP and 967800)
Typ Redox/ORP Electrode Standard
Kvantitet 5 x 60 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • ORP Standard
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: potassium hydroxide,boric acid
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.