Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ PerpHecT™ Micro Glass Bodied Combination pH-elektrod
Produktkod. 10495933
Change view
Kontakttyper:
BNC (vattentät)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
10495933 BNC (vattentät) Varje
1 options
Produktkod. 10495933 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 8220BNWP
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Mät små volymer ner till 15 μL i plattor med 384 brunnar med mikro pH-elektroder.
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS PerpHecT™ Mikrokombinationselektroder är bäst lämpade för användning i biologiska prover, där de är mycket mer mångsidiga än silverkloridelektroder. När den används i kombination med vår Orion LogR teknik kommer elektrodens glaskolv att mäta både pH och temperatur på samma plats, vilket möjliggör extremt noggrann mätning i små volymer.
Orion™ ROSS Elektroder ger snabb noggrannhet och temperaturrespons som går hand i hand med den utmärkta stabiliteten hos detta referenssystem. Kompatibel med prover som innehåller organiska föreningar, Tris-buffertar, enzymer, proteiner, tungmetaller och andra föreningar.
Lösningar krävs
Elektrodfyllningslösning
810007 ROSS pH-elektrodfyllningslösning, 5 x 60 ml flaskor
Elektrodförvaringslösning
810001 ROSS pH-elektrodförvaringslösning, 475 ml flaska
pH-buffertar
910168 pH 1,68 buffert, NIST spårbar, 475 ml
910104 pH 4,01 buffert, färgkodad röd, NIST spårbar, 475 ml
910105 pH 5,00 buffert, färgkodad orange, NIST spårbar, 475 ml
910686 pH 6,86 buffert, DIN standard, NIST spårbar, 475 ml
910107 pH 7,00 buffert, färgkodad gul, NIST spårbar, 475 ml
910918 pH 9,18 buffert, DIN standard, NIST spårbar, 475 ml
910110 pH 10,01 buffert, färgkodad blå, NIST spårbar, 475 ml
910112 pH 12,46 buffert, NIST spårbar, 475 ml
810199 Allt-i-ett ROSS pH-buffertsats, inkluderar pH 4,01, 7,00 och 10,01 buffertar, 475 ml vardera ROSS pH
elektrodförvaringslösning, 475 ml, pH-elektrodrengöringslösning C, 30 ml och 12 mm elektrod
förvaringsflaska
pH rengöringslösning kit
900020 Rengöringslösning A och C, 30 ml vardera. B och D, 60 ml vardera
Artiklar som ingår med
810007 ROSS pH-elektrodfyllningslösning 60 mL 1 flaska
Garantiperiod
12 månader från inköpsdatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kombination pH-mikroelektrod
Kontakttyper BNC (vattentät)
Korsning Dubbelglas
Material Glas
pH-intervall 0 to 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Combination pH Micro Electrode
Drift Mindre än 0,002 pH-enheter/dag
Elektrod Glas dubbel korsning; Påfyllningsbar
För användning med (utrustning) Standard pH Meter
Min. Nedsänkning 4.5mm
Förvaringskrav För att säkerställa snabb respons och fritt strömmande vätskeövergång får avkänningselementet och referensövergången inte tillåtas att torka ut. Korttidsförvaring (upp till en vecka): Blötlägg in elektroden ROSS pH Electrode Storage Solution, Orion 810001 eller använd pH Electrode Storage Solution, Orion 910001. För att minimera risken för brott bör 8220BNWP fästas på ett elektrodstativ och hängas upp i en bägare som innehåller pH-elektrodlagringslösning. Elektroden får inte vidröra sidorna eller botten av bägaren. Långtidsförvaring (mer än en vecka): Referenskammaren ska vara fylld och påfyllningshålet ordentligt täckt. Täck avkänningselementet och referenskopplingen med skyddskåpan/hylsan som innehåller några droppar förvaringslösning. Innan du återställer elektroden för användning, förbered den som en ny elektrod.
Längd (metrisk) 155 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) Cap 3 mm