Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffertflaskor
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffertflaskor för att utföra exakta, reproducerbara pH-kalibreringar på din pH-mätare och pH-elektrodmätsystem. Orion pH-buffertar finns tillgängliga i 475 ml flaskor för dagligt bruk och laboratorie- och bänk-pH-analys och tillgängliga i 60 ml flaska 5-pack för tillfällig användning och bärbar och fält-pH-analys. Att använda högkvalitativa pH-buffertar för att kalibrera ditt pH-system är det bästa sättet att säkerställa att dina pH-mätningar är korrekta och repeterbara.
Alla Orion pH-buffertflaskor har pH/temperatur-tabeller tryckta på etiketterna för noggranna kalibreringar och NIST spårbarhet. Tillverkad under ISO 9000 kvalitetsstandarder.
Buffertfärgkoder :
- pH 4,01 buffert är rosa
- pH 5,00 buffert är orange
- pH 7,00 buffert är gul
- pH 10,01 buffert är blå
Buffertarna finns i pint (475 ml) flaskor, bärbara fem förpackningar om 2 oz. (5 x 60 ml) flaskor, bekvämt All-in-One buffertsatser, 5 gallon (19L) Cubitainers™ och engångspåsar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | pH Buffer, bottles |
| Färg | Färglös |
| Beskrivning | Orion pH 12.46 buffer, 475mL bottle |
| För användning med (applikation) | Noggranna pH-kalibreringar och NIST spårbarhet, laboratorie- och bänkanalys |
| För användning med (utrustning) | pH Meter and Electrode |
| pH | 12,46 ± 0,03 pH |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 475 ml |
| Lösningstyp | pH Buffer |
| Formulering | Water, Sodium Hydroxide, Potassium Chloride |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- pH 12.46 buffer
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- MIXTURE LIST-Innehåller: potassium chloride,sodium hydroxide
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.