Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffertflaskor
Produktkod. 10520164
Change view
Kvantitet:
475 ml
5 x 60 ml
pH:
1,68 ± 0,01 pH
10,01 ± 0,02 pH
12,46 ± 0,03 pH
4,01 ± 0,01 pH
5,00 ± 0,02 pH
6,86 ± 0,01 pH
7,00 ± 0,01 pH
9,18 ± 0,01 pH
Förpackningsstorlek:
475ml
Paket med 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet pH unitSize
10520164 475 ml 1,68 ± 0,01 pH 475ml
11727807 5 x 60 ml 1,68 ± 0,01 pH Paket med 5
10213021 475 ml 10,01 ± 0,02 pH 475ml
10136470 5 x 60 ml 10,01 ± 0,02 pH Paket med 5
10114234 475 ml 12,46 ± 0,03 pH 475ml
11717807 5 x 60 ml 12,46 ± 0,03 pH Paket med 5
10759161 475 ml 4,01 ± 0,01 pH 475ml
11772797 475 ml 5,00 ± 0,02 pH 475ml
11762817 475 ml 6,86 ± 0,01 pH 475ml
11737807 5 x 60 ml 6,86 ± 0,01 pH Paket med 5
10653951 475 ml 7,00 ± 0,01 pH 475ml
11797797 5 x 60 ml 7,00 ± 0,01 pH Paket med 5
11722827 475 ml 9,18 ± 0,01 pH 475ml
11747807 5 x 60 ml 9,18 ± 0,01 pH Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 10520164 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 910168
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför noggranna, reproducerbara pH-kalibreringar med dessa färgkodade buffertflaskor.
Använda Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffertflaskor för att utföra exakta, reproducerbara pH-kalibreringar på din pH-mätare och pH-elektrodmätsystem. Orion pH-buffertar finns tillgängliga i 475 ml flaskor för dagligt bruk och laboratorie- och bänk-pH-analys och tillgängliga i 60 ml flaska 5-pack för tillfällig användning och bärbar och fält-pH-analys. Att använda högkvalitativa pH-buffertar för att kalibrera ditt pH-system är det bästa sättet att säkerställa att dina pH-mätningar är korrekta och repeterbara.
Alla Orion pH-buffertflaskor har pH/temperatur-tabeller tryckta på etiketterna för noggranna kalibreringar och NIST spårbarhet. Tillverkad under ISO 9000 kvalitetsstandarder.
Buffertfärgkoder :
  • pH 4,01 buffert är rosa
  • pH 5,00 buffert är orange
  • pH 7,00 buffert är gul
  • pH 10,01 buffert är blå
Buffertarna finns i pint (475 ml) flaskor, bärbara fem förpackningar om 2 oz. (5 x 60 ml) flaskor, bekvämt All-in-One buffertsatser, 5 gallon (19L) Cubitainers™ och engångspåsar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material pH Buffer, bottles
Färg Färglös
Beskrivning Orion pH 1.68 buffer, 475mL bottle
För användning med (applikation) Noggranna pH-kalibreringar och NIST spårbarhet, laboratorie- och bänkanalys
För användning med (utrustning) pH Meter and Electrode
pH 1,68 ± 0,01 pH
Fysisk form Vätska
Kvantitet 475 ml
Lösningstyp pH Buffer
Formulering Water, Potassium Tetroxalate
Förpackning Flaska
Spårbarhet till NIST Yes
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • pH 1.68 Buffer
Signalord
  • Fara||Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium Tetroxalate
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.