Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffertflaskor
Produktkod. 10653951
Change view
Kvantitet:
475 ml
5 x 60 ml
pH:
1,68 ±0,01 pH
10,01 ±0,02 pH
12,46 ±0,03 pH
4,01 ±0,01 pH
5,00 ±0,02 pH
6,86 ±0,01 pH
7,00 ±0,01 pH
9,18 ±0,01 pH
Förpackningsstorlek:
475ml
Paket med 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet pH Förpackningsstorlek
10653951 475 ml 7,00 ±0,01 pH 475ml
10520164 475 ml 1,68 ±0,01 pH 475ml
11727807 5 x 60 ml 1,68 ±0,01 pH Paket med 5
10213021 475 ml 10,01 ±0,02 pH 475ml
10136470 5 x 60 ml 10,01 ±0,02 pH Paket med 5
10114234 475 ml 12,46 ±0,03 pH 475ml
11717807 5 x 60 ml 12,46 ±0,03 pH Paket med 5
10759161 475 ml 4,01 ±0,01 pH 475ml
11772797 475 ml 5,00 ±0,02 pH 475ml
11762817 475 ml 6,86 ±0,01 pH 475ml
11737807 5 x 60 ml 6,86 ±0,01 pH Paket med 5
11797797 5 x 60 ml 7,00 ±0,01 pH Paket med 5
11722827 475 ml 9,18 ±0,01 pH 475ml
11747807 5 x 60 ml 9,18 ±0,01 pH Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10653951 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 910107
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Afficher toutes les promotions
 Begränsad artikel
I lager
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Utför noggranna, reproducerbara pH-kalibreringar med dessa färgkodade buffertflaskor.
Använda Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffertflaskor för att utföra exakta, reproducerbara pH-kalibreringar på din pH-mätare och pH-elektrodmätsystem. Orion pH-buffertar finns tillgängliga i 475 ml flaskor för dagligt bruk och laboratorie- och bänk-pH-analys och tillgängliga i 60 ml flaska 5-pack för tillfällig användning och bärbar och fält-pH-analys. Att använda högkvalitativa pH-buffertar för att kalibrera ditt pH-system är det bästa sättet att säkerställa att dina pH-mätningar är korrekta och repeterbara.
Alla Orion pH-buffertflaskor har pH/temperatur-tabeller tryckta på etiketterna för noggranna kalibreringar och NIST spårbarhet. Tillverkad under ISO 9000 kvalitetsstandarder.
Buffertfärgkoder :
  • pH 4,01 buffert är rosa
  • pH 5,00 buffert är orange
  • pH 7,00 buffert är gul
  • pH 10,01 buffert är blå
Buffertarna finns i pint (475 ml) flaskor, bärbara fem förpackningar om 2 oz. (5 x 60 ml) flaskor, bekvämt All-in-One buffertsatser, 5 gallon (19L) Cubitainers™ och engångspåsar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemiskt namn eller material pH Buffer, bottles
Färg Gult
Analyscertifikat Yes
Beskrivning Orion pH 7,00 buffert, färgkodad gul, 475 ml flaska
För användning med (applikation) Noggranna pH-kalibreringar och NIST spårbarhet, laboratorie- och bänkanalys
För användning med (utrustning) pH Meter and Electrode
pH 7,00 ±0,01 pH
Fysisk form Vätska
Kvantitet 475 ml
Lösningstyp pH-buffert
Formulering Vatten, dibasisk, kaliumdihydrogenfosfat, 5-brom-5-nitro-1,3-dioxan, FD & C Yellow #5, natriumfosfat
Förpackning Flaska
Spårbarhet till NIST Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Kvalitet Certified
Afficher plus Afficher moins
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.