Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffertflaskor
Produktkod. 11722827
Change view
Kvantitet:
475 ml
5 x 60 ml
pH:
1,68 ±0,01 pH
10,01 ±0,02 pH
12,46 ±0,03 pH
4,01 ±0,01 pH
5,00 ±0,02 pH
6,86 ±0,01 pH
7,00 ±0,01 pH
9,18 ±0,01 pH
Förpackningsstorlek:
475ml
Paket med 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet pH Förpackningsstorlek
11722827 475 ml 9,18 ±0,01 pH 475ml
10520164 475 ml 1,68 ±0,01 pH 475ml
11727807 5 x 60 ml 1,68 ±0,01 pH Paket med 5
10213021 475 ml 10,01 ±0,02 pH 475ml
10136470 5 x 60 ml 10,01 ±0,02 pH Paket med 5
10114234 475 ml 12,46 ±0,03 pH 475ml
11717807 5 x 60 ml 12,46 ±0,03 pH Paket med 5
10759161 475 ml 4,01 ±0,01 pH 475ml
11772797 475 ml 5,00 ±0,02 pH 475ml
11762817 475 ml 6,86 ±0,01 pH 475ml
11737807 5 x 60 ml 6,86 ±0,01 pH Paket med 5
10653951 475 ml 7,00 ±0,01 pH 475ml
11797797 5 x 60 ml 7,00 ±0,01 pH Paket med 5
11747807 5 x 60 ml 9,18 ±0,01 pH Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 11722827 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 910918
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Utför noggranna, reproducerbara pH-kalibreringar med dessa färgkodade buffertflaskor.
Använda Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffertflaskor för att utföra exakta, reproducerbara pH-kalibreringar på din pH-mätare och pH-elektrodmätsystem. Orion pH-buffertar finns tillgängliga i 475 ml flaskor för dagligt bruk och laboratorie- och bänk-pH-analys och tillgängliga i 60 ml flaska 5-pack för tillfällig användning och bärbar och fält-pH-analys. Att använda högkvalitativa pH-buffertar för att kalibrera ditt pH-system är det bästa sättet att säkerställa att dina pH-mätningar är korrekta och repeterbara.
Alla Orion pH-bufferflaskor har pH-/temperaturtabeller tryckta på etiketterna för noggranna kalibreringar och NIST spårbarhet. Tillverkade enligt ISO 9000 kvalitetsstandarder.
Buffertfärgkoder:
  • pH 4,01-bufferten är rosa
  • pH 5,00-bufferten är orange
  • pH 7,00-bufferten är gul
  • pH 10,01-bufferten är blå
Buffertarna finns i pint (475 ml) flaskor, portabla fempack om 2 oz. (5 x 60 ml) flaskor, praktiska All-in-One buffertkit, 5 gal. (19L) Cubitainers™ och engångsfickor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material pH Buffer, bottles
Kokpunkt 100 °C
Färg Färglös
Analyscertifikat Ja
Beskrivning pH 9,18 Buffert
För användning med (applikation) Noggranna, reproducerbara pH-kalibreringar
För användning med (utrustning) pH-mätare och elektrod
pH 9,18 ±0,01 pH
Fysisk form Vätska
Kvantitet 475 ml
Lösningstyp Buffert
Formulering Vatten, natriumborat
Förpackning Flaska
Spårbarhet till NIST Ja
Löslighetsinformation Löslig
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Kvalitet Certifierad
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.