Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffertflaskor
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffertflaskor för att utföra exakta, reproducerbara pH-kalibreringar på din pH-mätare och pH-elektrodmätsystem. Orion pH-buffertar finns tillgängliga i 475 ml flaskor för dagligt bruk och laboratorie- och bänk-pH-analys och tillgängliga i 60 ml flaska 5-pack för tillfällig användning och bärbar och fält-pH-analys. Att använda högkvalitativa pH-buffertar för att kalibrera ditt pH-system är det bästa sättet att säkerställa att dina pH-mätningar är korrekta och repeterbara.
Alla Orion pH-buffertflaskor har pH/temperatur-tabeller tryckta på etiketterna för noggranna kalibreringar och NIST spårbarhet. Tillverkad under ISO 9000 kvalitetsstandarder.
Buffertfärgkoder :
- pH 4,01 buffert är rosa
- pH 5,00 buffert är orange
- pH 7,00 buffert är gul
- pH 10,01 buffert är blå
Buffertarna finns i pint (475 ml) flaskor, bärbara fem förpackningar om 2 oz. (5 x 60 ml) flaskor, bekvämt All-in-One buffertsatser, 5 gallon (19L) Cubitainers™ och engångspåsar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | pH Buffer, bottles |
| Färg | Färglös |
| Beskrivning | Orion pH 6.86 buffer, 5x60mL bottles |
| För användning med (applikation) | Noggranna pH-kalibreringar och NIST spårbarhet, portabel och fältanalys |
| För användning med (utrustning) | pH Meter and Electrode |
| pH | 6,86 ± 0,01 pH |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 5 x 60 ml |
| Lösningstyp | pH Buffer |
| Formulering | Water, Disodium Hydrogen Phosphate, 5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane, Potassium Dihydrogen Phosphate |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.