Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffertflaskor
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffertflaskor för att utföra exakta, reproducerbara pH-kalibreringar på din pH-mätare och pH-elektrodmätsystem. Orion pH-buffertar finns tillgängliga i 475 ml flaskor för dagligt bruk och laboratorie- och bänk-pH-analys och tillgängliga i 60 ml flaska 5-pack för tillfällig användning och bärbar och fält-pH-analys. Att använda högkvalitativa pH-buffertar för att kalibrera ditt pH-system är det bästa sättet att säkerställa att dina pH-mätningar är korrekta och repeterbara.
Alla Orion pH-bufferflaskor har pH-/temperaturtabeller tryckta på etiketterna för noggranna kalibreringar och NIST spårbarhet. Tillverkade enligt ISO 9000 kvalitetsstandarder.
Buffertfärgkoder:
- pH 4,01-bufferten är rosa
- pH 5,00-bufferten är orange
- pH 7,00-bufferten är gul
- pH 10,01-bufferten är blå
Buffertarna finns i pint (475 ml) flaskor, portabla fempack om 2 oz. (5 x 60 ml) flaskor, praktiska All-in-One buffertkit, 5 gal. (19L) Cubitainers™ och engångsfickor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | pH Buffer, bottles |
| Färg | Orange |
| Analyscertifikat | Ja |
| Beskrivning | Orion pH 5.00-buffert, färgkodad orange, 475 ml flaska |
| För användning med (applikation) | Noggranna pH-kalibreringar och NIST spårbarhet, laboratorie- och bänkanalys |
| För användning med (utrustning) | pH-mätare och elektrod |
| pH | 5,00 ±0,02 pH |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 475 ml |
| Lösningstyp | pH-buffert |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- pH 5.00 Buffer
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P321-Särskild behandling (se supplemental first aid instructions på etiketten).
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.