Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffert Cubitainers™
Produktkod. 11742817
Change view
Kvantitet:
19 l
pH:
10,01
4,01
7
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet pH unitSize
11742817 19 l 4,01 Varje
11782817 19 l 7 Varje
11752827 19 l 10,01 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11742817 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9104CB
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Håll 5 gallons (19L) pH-buffert i färgkodad Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffert Cubitainers™ med lätt hällbar tapp.
Håll 5 gallons (19L) pH-buffert i färgkodad Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffert Cubitainers™ med lätt hällbar tapp.
  • Färgkodad: pH 4,01 buffert är rosa, pH 7,00 buffert är gul, pH 10,01 buffert är blå
  • Förpackad med buffert/temperaturtabeller för noggranna kalibreringar och NIST™ spårbarhet
  • Tillverkad under ISO 9000 kvalitetsstandarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material pH Buffer, 5 gallon cubitainers
Kokpunkt 100 °C
Färg Ljusröd
Beskrivning pH 4.01 Buffer, 5 gallon
För användning med (applikation) Noggranna, reproducerbara pH-kalibreringar
För användning med (utrustning) pH Meter and Electrode
pH 4,01
Fysisk form Vätska
Kvantitet 19 l
Formulering Water, Potassium Hydroxide, Amaranth Red No. 27, Potassium Hydrogen Phthalate
Förpackning Cubitainer
Spårbarhet till NIST Yes
Löslighetsinformation Soluble
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.