Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffert Cubitainers™
Beskrivning
Håll 5 gallons (19L) pH-buffert i färgkodad Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffert Cubitainers™ med lätt hällbar tapp.
- Färgkodad: pH 4,01 buffert är rosa, pH 7,00 buffert är gul, pH 10,01 buffert är blå
- Förpackad med buffert/temperaturtabeller för noggranna kalibreringar och NIST™ spårbarhet
- Tillverkad under ISO 9000 kvalitetsstandarder
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | pH Buffer, 5 gallon cubitainers |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Färg | Ljusgul |
| Beskrivning | pH 7.00 Buffer, 5 gallon |
| För användning med (applikation) | Noggranna, reproducerbara pH-kalibreringar |
| För användning med (utrustning) | pH Meter and Electrode |
| pH | 7 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 19 l |
| Förpackning | Cubitainer |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.