Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffert Påsar för individuell användning
Produktkod. 10185062
Change view
Kvantitet:
10 x 15 ml
25 x 15 ml
pH:
10,01
4,01
7
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet pH unitSize
10185062 10 x 15 ml 10,01 Paket med 10
10283061 10 x 15 ml 4,01 Paket med 10
10756861 25 x 15 ml 4,01 Paket med 25
10069110 10 x 15 ml 7 Paket med 10
10242491 25 x 15 ml 7 Paket med 25
10470443 25 x 15 ml 10,01 Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10185062 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 911010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Säkerställ färska, färdiga att använda standarder för pH-kalibrering med dessa individuella pH-buffertpåsar.
Säkerställ färska, färdiga att använda standarder för pH-kalibrering med Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffert Påsar för individuell användning. Buffertar är färgkodade för enkel användning. Alla Orion pH-buffertar är spårbara till NIST™ standardreferensmaterial.
  • Färgkodad: pH 4,01 buffert är rosa, pH 7,00 buffert är gul och pH 10,01 buffert är blå
  • Förpackad med buffert/temperaturtabeller för noggranna kalibreringar och NIST spårbarhet
  • Tillverkad under ISO 9000 kvalitetsstandarder
  • Påsarna är 15 ml vardera och finns i 10 förpackningar eller 25 förpackningar
Anmärkning:
Följande artikelnummer har ändrats på grund av en nyligen genomförd systemuppgradering.
Gammalt artikelnummer: 910410
Nytt artikelnummer: 910410-WA
Gammalt artikelnummer: 911025
Nytt artikelnummer: 911025-WA
Använd det nya artikelnumret när du gör en beställning eller begär en offert. De gamla och nya artikelnumren är utbytbara i Certificate of Analysis and Material Safety Data Sheet (MSDS) filer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material pH Buffer, individual use pouches
Kokpunkt 100 °C
Färg Ljusblå
Beskrivning pH 10.01 Buffer
För användning med (applikation) pH-kalibrering
För användning med (utrustning) pH Meter and Electrode, single-use
pH 10,01
Fysisk form Vätska
Kvantitet 10 x 15 ml
Lösningstyp Buffer
Formulering Water, Sodium Bicarbonate, Methylparaben, FD & C Blue #1, Sodium Carbonate
Förpackning Påse
Spårbarhet till NIST Yes
Löslighetsinformation Soluble
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.