Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffert Påsar för individuell användning
Produktkod. 10470443
Change view
Kvantitet:
10 x 15 ml
25 x 15 ml
pH:
10,01
4,01
7.00 ± 0.01 pH
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet pH unitSize
10470443 25 x 15 ml 10,01 Paket med 25
10283061 10 x 15 ml 4,01 Paket med 10
10756861 25 x 15 ml 4,01 Paket med 25
10069110 10 x 15 ml 7.00 ± 0.01 pH Paket med 10
10242491 25 x 15 ml 7.00 ± 0.01 pH Paket med 25
10185062 10 x 15 ml 10,01 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10470443 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 911025WA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00 SEK
    582.30 SEK / Paket med 25
    Save 27.70 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Orion™ engångs-pH-kalibreringsbuffertar ger NIST-spårbar noggrannhet för pH-mätare och elektroder. Designade för GxP-laboratorier, dessa färdiga, färgkodade buffertpåsar stödjer arbetsflöden enligt reglering, minskar kontamineringsrisken och säkerställer tillförlitliga, spårbara pH-kalibreringsresultat.
Thermo Scientific™ Orion™ engångsbuffertar för pH-kalibrering ger NIST-spårbar noggrannhet för pH-mätare och elektroder i laboratorie- och GxP-reglerade miljöer. Dessa färdiga, färgkodade buffertfickor stödjer standardiserade kalibreringsarbetsflöden, minskar kontamineringsrisken och säkerställer konsekventa, pålitliga resultat. Varje ficka är individuellt märkt för full spårbarhet och designad för direkt elektrodanvändning, vilket förbättrar effektiviteten och förtroendet för pH-mätningar.
  • Färgkodad: pH 4,01 buffert är rosa, pH 7,00 buffert är gul och pH 10,01 buffert är blå
  • Förpackad med buffert/temperaturtabeller för noggranna kalibreringar och NIST spårbarhet
  • Tillverkad under ISO 9000 kvalitetsstandarder
  • Påsarna är 15 ml vardera och finns i 10 förpackningar eller 25 förpackningar
Anmärkning:
Följande artikelnummer har ändrats på grund av en nyligen genomförd systemuppgradering.
Gammalt artikelnummer: 910410
Nytt artikelnummer: 910410-WA
Gammalt artikelnummer: 911025
Nytt artikelnummer: 911025-WA
Använd det nya artikelnumret när du gör en beställning eller begär en offert. De gamla och nya artikelnumren är utbytbara i Certificate of Analysis and Material Safety Data Sheet (MSDS) filer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material pH Buffer, individual use pouches
Kokpunkt 100 °C
Färg Blått
För användning med (applikation) pH-kalibrering
För användning med (utrustning) pH Meter and Electrode, single-use
pH 10,01
Fysisk form Vätska
Kvantitet 25 x 15 ml
Lösningstyp Buffer
Formulering Water, Sodium Bicarbonate, Methylparaben, FD & C Blue #1, Sodium Carbonate
Förpackning Påse
Spårbarhet till NIST Yes
Löslighetsinformation Soluble
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.