Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffert Påsar för individuell användning
Produktkod. p-4521264
Change view
Kvantitet:
10 x 15 ml
25 x 15 ml
pH:
10,01 ±0,02 pH
4,01 ±0,01 pH
7,00 ±0,01 pH
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet pH Förpackningsstorlek
10283061 10 x 15 ml 4,01 ±0,01 pH Paket med 10
10756861 25 x 15 ml 4,01 ±0,01 pH Paket med 25
10069110 10 x 15 ml 7,00 ±0,01 pH Paket med 10
10242491 25 x 15 ml 7,00 ±0,01 pH Paket med 25
10185062 10 x 15 ml 10,01 ±0,02 pH Paket med 10
10470443 25 x 15 ml 10,01 ±0,02 pH Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10283061 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 910410WA
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Orion™ engångs-pH-kalibreringsbuffertar ger NIST-spårbar noggrannhet för pH-mätare och elektroder. Designade för GxP-laboratorier, dessa färdiga, färgkodade buffertpåsar stödjer arbetsflöden enligt reglering, minskar kontamineringsrisken och säkerställer tillförlitliga, spårbara pH-kalibreringsresultat.
Thermo Scientific™ Orion™ engångsbuffertar för pH-kalibrering ger NIST-spårbar noggrannhet för pH-mätare och elektroder i laboratorie- och GxP-reglerade miljöer. Dessa färdiga, färgkodade buffertfickor stödjer standardiserade kalibreringsarbetsflöden, minskar kontamineringsrisken och säkerställer konsekventa, pålitliga resultat. Varje ficka är individuellt märkt för full spårbarhet och designad för direkt elektrodanvändning, vilket förbättrar effektiviteten och förtroendet för pH-mätningar.
Engångs-NIST-spårbara pH-kalibreringsbuffertar för pH-mätare och elektrodkalibrering
Varje påse är individuellt märkt med katalognummer, partikod och utgångsdatum, stödjande dokumentation och spårbarhet som krävs för GMP, GLP samt ISO kvalitetssystem.
pH 4, 7 och 10 buffertpåsar och lösningar är färgkodade för snabb identifiering under kalibreringen.
  • pH 4-buffertfickor och lösning är ljusröda
  • pH 7-buffertpåsar och lösning är gula
  • pH 10-buffertpåsar och lösning är blå
Omdesignade fickor erbjuder en rektangulär form för att bättre rymma elektroder placerade direkt i fickan och 20 ml lösningsvolym för att säkerställa korrekt elektrodnedsänkning för noggrann kalibrering.
Nyckelfunktioner
  • pH-buffertar kan spåras till NIST referensstandarder
  • Varje pH-buffertpåse och lösning är färgkodad
  • Varje påse är märkt med katalognummer, partikod och utgångsdatum
  • Varje påse är lätt att öppna med rivspår
  • Varje ficka är engångsanvändning för att minska kontamineringsrisken
Arbetsflöde och applikationsfördelar
Orion pH-buffertpåsar för individuell användning förenklar pH-kalibreringsprocedurer både i laboratorie- och fältmiljöer.
  • Direkt elektrodkalibrering: Uppdaterad fickdesign gör det möjligt att placera elektroder direkt i fickan för snabba kalibreringssteg.
  • Snabb identifiering under kalibrering: Färgkodade buffertar hjälper tekniker att snabbt identifiera rätt standard under flerpunktskalibreringsprocedurer.
  • Konsekvent kalibreringsprestanda: Engångsfickor säkerställer att varje kalibrering använder färsk buffertlösning, vilket minskar variationen orsakad av kontaminering eller avdunstning.
  • Bekväm kalibrering var som helst: Kompakta fickor är idealiska för fälttestning, miljöövervakning och rutinmässiga QA/QC-kalibreringsarbetsflöden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material pH Buffer, individual use pouches
Kokpunkt 100 °C
Färg Rosa
För användning med (applikation) pH-kalibrering
För användning med (utrustning) pH Meter and Electrode, single-use
pH 4,01 ±0,01 pH
Fysisk form Vätska
Kvantitet 10 x 15 ml
Lösningstyp Buffert
Formulering Vatten, kaliumhydroxid, amarantrött nr 27, kaliumväteftalat
Förpackning Påse
Spårbarhet till NIST Ja
Löslighetsinformation Löslig
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.