Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodlagringslösningar
Produktkod. p-9979000
För användning med (utrustning):
Anslutning av pH-elektroder med BNC-kontakt till en mätare med DIN-uttag
ROSS pH-elektrod
pH-elektrod
Kvantitet:
60 ml
475 ml
19 l
Förpackningsstorlek:
475ml
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12073363
Brand: Thermo Scientific™ 810001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Återställ korrekt elektrodprestanda och förläng elektrodernas livslängd med dessa pH-elektrodlagringslösningar.
Återställ korrekt elektrodprestanda och förläng elektrodens livslängd Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions i färdiga flaskor.
Lagringslösningar:
  • Förvaringslösning säkerställer att pH-elektroden fungerar korrekt efter långvarig förvaring, förvaring över natten och mellan proverna
Garanti : ur kartongen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ROSS pH Electrode Storage Solution, 1 pint (475 ml) flaska
För användning med (utrustning) ROSS pH-elektrod
Typ pH-elektrodförvaringslösning
Typ av fyllningslösning Förvaring
Förpackning 5 2 oz. (5 x 60 ml) Flaskor
Kvantitet 475 ml
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.