Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodrengöringslösningar
Produktkod. 11727777
Change view
Typ av fyllningslösning:
A, B, C, D
Allmän rengöring (C)
Bakterieborttagning (B)
Borttagning av olja och fett (D)
No Cal Stain Lifter
Proteinborttagning (A)
Skölja
Kvantitet:
10-pack
25-pack
4 x 30 ml
4 x 60 ml
60 ML (B, D), 30 ML (A, C)
60 ml
Förpackningsstorlek:
60ml
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 4
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ av fyllningslösning Kvantitet Förpackningsstorlek
11727777 Proteinborttagning (A) 4 x 30 ml Paket med 4
11722737 No Cal Stain Lifter 60 ml 60ml
11772787 A, B, C, D 60 ML (B, D), 30 ML (A, C) Paket med 4
15304338 Proteinborttagning (A) 4 x 30 ml Paket med 4
11737777 Bakterieborttagning (B) 4 x 60 ml Paket med 4
11747777 Allmän rengöring (C) 4 x 30 ml Paket med 4
11757777 Borttagning av olja och fett (D) 4 x 60 ml Paket med 4
11772168 Skölja 10-pack Paket med 10
11702188 Skölja 25-pack Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11727777 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 900021WA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    879.71 SEK
    832.98 SEK / Paket med 4
    Save 46.73 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Återställ korrekt elektrodprestanda och förläng elektrodernas livslängd med dessa pH-elektrodrengöringslösningar.
Återställ korrekt elektrodprestanda och förläng elektrodens livslängd Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodrengöringslösningar i färdiga flaskor.
Rengöringsmedel:
  • Lösningar identifieras med bokstäverna A, B, C och D; varje bokstav betecknar en unik formulering
  • Rengöringslösning A är för att ta bort proteinföroreningar, rengöringslösning B är för att ta bort bakteriella föroreningar, rengöringslösning C är för allmän rengöring och rengöringslösning D är för att ta bort olje- och fettföroreningar
  • Flaskorna innehåller en liten bägare för att hålla lösningen och en plastpipett för att ta bort den gamla elektrodfyllningslösningen
Inkluderar (PN 900020):
  • En flaska vardera med rengöringsmedel A, B, C och D
  • En bägare
  • En pipett
Anmärkning:
Följande artikelnummer har ändrats på grund av en nyligen genomförd systemuppgradering:
Gammalt artikelnummer: 900021
Nytt artikelnummer: 900021-WA
Gammalt artikelnummer: 900022
Nytt artikelnummer: 900022-WA
Använd det nya artikelnumret när du lägger en beställning eller begär en offert. De gamla och nya artikelnumren kan bytas ut i Certificate of Analysis och Material Safety Data Sheet (MSDS)-filer.
Garanti: Direkt ur kartongen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 4 x 1 oz. (4 x 30 ml) Flaskor med rengöringslösning A för proteinborttagning, bägare och pipett
För användning med (utrustning) Anslutning av pH-elektroder med BNC-kontakt till en mätare med DIN-uttag
Typ Rengöringslösning
Typ av fyllningslösning Proteinborttagning (A)
För användning med (applikation) Lösningar återställer korrekt elektrodprestanda och förlänger elektrodens användbara livslängd
Förpackning Flaska
Kvantitet 4 x 30 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • pH Cleaner A
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P321-Särskild behandling (se instruktioner om första hjälpen på etiketten).
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pepsin, Hydrochloricacid
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.