Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodrengöringslösningar
Produktkod. 11737777
Typ av fyllningslösning:
A, B, C, D
Allmän städning (C)
Bakterieborttagning (B)
Borttagning av olja och fett (D)
Ingen Cal-fläckborttagare
Proteinborttagning (A)
Skölja
Kvantitet:
10-pack
25-pack
4 x 30 ml
4 x 60 ml
60 ml
Se enskilda komponenter
Förpackningsstorlek:
60ml
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 4
Produktkod. 11737777
Brand: Thermo Scientific™ 900022WA
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Återställ korrekt elektrodprestanda och förläng elektrodernas livslängd med dessa pH-elektrodrengöringslösningar.
Återställ korrekt elektrodprestanda och förläng elektrodens livslängd Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodrengöringslösningar i färdiga flaskor.
Rengöringslösningar:
  • Lösningar identifieras med bokstäverna A, B, C och D; varje bokstav anger en unik formulering
  • Rengöringslösning A är för att ta bort proteinföroreningar, rengöringslösning B är till för att avlägsna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 4 x 2 oz. (4 x 60 ml) Flaskor med rengöringslösning B för borttagning av bakterier, bägare och pipett
För användning med (utrustning) pH-elektrod
Typ pH-elektrodrengöringslösning
Typ av fyllningslösning Bakterieborttagning (B)
För användning med (applikation) Lösningar återställer korrekt elektrodprestanda och förlänger elektrodens livslängd
Förpackning Botlle
Kvantitet 4 x 60 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • pH Cleaner B
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hypochlorite
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.