Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodrengöringslösningar
Beskrivning
Återställ korrekt elektrodprestanda och förläng elektrodens livslängd Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodrengöringslösningar i färdiga flaskor.
- Lösningar identifieras med bokstäverna A, B, C och D; varje bokstav anger en unik formulering
- Rengöringslösning A är för att ta bort proteinföroreningar, rengöringslösning B är till för att avlägsna
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 4 x 1 oz. (4 x 30 ml) Flaskor med rengöringslösning C för allmän rengöring, bägare och pipett |
| För användning med (utrustning) | pH-elektrod |
| Typ | pH-elektrodrengöringslösning |
| Typ av fyllningslösning | Allmän städning (C) |
| För användning med (applikation) | Lösningar återställer korrekt elektrodprestanda och förlänger elektrodens livslängd |
| Förpackning | Flaska |
| Kvantitet | 4 x 30 ml |
Säkerhet och hantering
- pH Cleaner C
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric Acid
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.