Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodrengöringslösningar
Typ av fyllningslösning:
A, B, C, D
Bakterieborttagning (B)
General Cleaning (C)
No Cal Stain Lifter
Oil and Grease Removal (D)
Proteinborttagning (A)
Skölja
Kvantitet:
10 pk.
25 pk.
4 x 30 ml
4 x 60 mL
60 mL
Se enskilda komponenter
Förpackningsstorlek:
60ml
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 4
Beskrivning
Återställ korrekt elektrodprestanda och förläng elektrodens livslängd Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodrengöringslösningar i färdiga flaskor.
Rengöringslösningar:
- Lösningar identifieras med bokstäverna A, B, C och D; varje bokstav anger en unik formulering
- Rengöringslösning A är för att ta bort proteinföroreningar, rengöringslösning B är till för att avlägsna
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Lösning D 4 x 2 oz. (4 x 60 ml) Flaskor med rengöringslösning D för borttagning av olja och fett, bägare och pipett |
| För användning med (utrustning) | Anslutning av pH-elektroder med BNC-kontakt till en mätare med DIN-uttag |
| Typ | pH-elektrodrengöringslösning |
| Typ av fyllningslösning | Oil and Grease Removal (D) |
| För användning med (applikation) | Lösningar återställer korrekt elektrodprestanda och förlänger elektrodens livslängd |
| Förpackning | Se enskilda komponenter |
| Kvantitet | 4 x 60 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- pH Cleaner D
- ||Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium lauryl sulphate, triton X-100, sodium phosphate dibasic, potassium dihydrogen phosphate, meth
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.