Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodrengöringslösningar
Typ av fyllningslösning:
A, B, C, D
Allmän städning (C)
Bakterieborttagning (B)
Borttagning av olja och fett (D)
Ingen Cal-fläckborttagare
Proteinborttagning (A)
Skölja
Kvantitet:
10-pack
25-pack
4 x 30 ml
4 x 60 ml
60 ml
Se enskilda komponenter
Förpackningsstorlek:
60ml
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 4
Beskrivning
Återställ korrekt elektrodprestanda och förläng elektrodens livslängd Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodrengöringslösningar i färdiga flaskor.
Rengöringslösningar:
- Lösningar identifieras med bokstäverna A, B, C och D; varje bokstav anger en unik formulering
- Rengöringslösning A är för att ta bort proteinföroreningar, rengöringslösning B är till för att avlägsna
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 10 paket pH-elektrodsköljlösningspåsar |
| För användning med (utrustning) | pH-elektrod |
| Typ | pH-elektrodsköljlösning |
| Typ av fyllningslösning | Skölja |
| För användning med (applikation) | Lösningar återställer korrekt elektrodprestanda och förlänger elektrodens livslängd |
| Förpackning | Påse |
| Kvantitet | 10-pack |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.