Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodrengöringslösningar
Typ av fyllningslösning:
A, B, C, D
Bacteria Removal (B)
General Cleaning (C)
No Cal Stain Lifter
Oil and Grease Removal (D)
Protein Removal (A)
Skölja
Kvantitet:
10 pk.
25 pk.
4 x 30 mL
4 x 60 mL
60 mL
Se enskilda komponenter
Förpackningsstorlek:
60ml
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 4
Beskrivning
Återställ korrekt elektrodprestanda och förläng elektrodens livslängd Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodrengöringslösningar i färdiga flaskor.
Rengöringslösningar:
- Lösningar identifieras med bokstäverna A, B, C och D; varje bokstav anger en unik formulering
- Rengöringslösning A är för att ta bort proteinföroreningar, rengöringslösning B är till för att avlägsna
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 1 flaska var och en av rengöringslösningarna A, B, C och D; Bägare och pipett |
| För användning med (utrustning) | Anslutning av pH-elektroder med BNC-kontakt till en mätare med DIN-uttag |
| Typ | Rengöringslösningsset |
| Typ av fyllningslösning | A, B, C, D |
| För användning med (applikation) | Lösningar återställer korrekt elektrodprestanda och förlänger elektrodens livslängd |
| Förpackning | Se enskilda komponenter |
| Kvantitet | Se enskilda komponenter |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H315-Irriterar huden.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: hydrochloric acid, sodium hypochlorite,pepsin, methylparaben
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.