Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodrengöringslösningar
Produktkod. 15304338
Typ av fyllningslösning:
A, B, C, D
Allmän städning (C)
Bakterieborttagning (B)
Borttagning av olja och fett (D)
Ingen Cal-fläckborttagare
Proteinborttagning (A)
Skölja
Kvantitet:
10-pack
25-pack
4 x 30 ml
4 x 60 ml
60 ml
Se enskilda komponenter
Förpackningsstorlek:
60ml
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 4
Produktkod. 15304338
Brand: Thermo Scientific™ 900021WA
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Återställ korrekt elektrodprestanda och förläng elektrodernas livslängd med dessa pH-elektrodrengöringslösningar.
Återställ korrekt elektrodprestanda och förläng elektrodens livslängd Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodrengöringslösningar i färdiga flaskor.
Rengöringslösningar:
  • Lösningar identifieras med bokstäverna A, B, C och D; varje bokstav anger en unik formulering
  • Rengöringslösning A är för att ta bort proteinföroreningar, rengöringslösning B är till för att avlägsna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning 4 x 1 oz. (4 x 30 ml) Flaskor med rengöringslösning A för proteinborttagning, bägare och pipett
För användning med (utrustning) Anslutning av pH-elektroder med BNC-kontakt till en mätare med DIN-uttag
Typ pH-elektrodrengöringslösning
Typ av fyllningslösning Proteinborttagning (A)
För användning med (applikation) Lösningar återställer korrekt elektrodprestanda och förlänger elektrodens livslängd
Förpackning Flaska
Kvantitet 4 x 30 ml
compliance-icons
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Precautionary Statement
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.