Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodrengöringslösningar
Produktkod. p-4521256
Change view
Typ av fyllningslösning:
A, B, C, D
Allmän städning (C)
Bakterieborttagning (B)
Borttagning av olja och fett (D)
Ingen Cal-fläckborttagare
Proteinborttagning (A)
Skölja
Kvantitet:
10-pack
25-pack
4 x 30 ml
4 x 60 ml
60 ml
Se enskilda komponenter
Förpackningsstorlek:
60ml
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 4
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ av fyllningslösning Kvantitet unitSize
11722737 Ingen Cal-fläckborttagare 60 ml 60ml
11772787 A, B, C, D Se enskilda komponenter Paket med 4
15304338 Proteinborttagning (A) 4 x 30 ml Paket med 4
11727777 Proteinborttagning (A) 4 x 30 ml Paket med 4
11737777 Bakterieborttagning (B) 4 x 60 ml Paket med 4
11747777 Allmän städning (C) 4 x 30 ml Paket med 4
11757777 Borttagning av olja och fett (D) 4 x 60 ml Paket med 4
11772168 Skölja 10-pack Paket med 10
11702188 Skölja 25-pack Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11722737 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 510015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Återställ korrekt elektrodprestanda och förläng elektrodernas livslängd med dessa pH-elektrodrengöringslösningar.
Återställ korrekt elektrodprestanda och förläng elektrodens livslängd Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodrengöringslösningar i färdiga flaskor.
Rengöringslösningar:
  • Lösningar identifieras med bokstäverna A, B, C och D; varje bokstav anger en unik formulering
  • Rengöringslösning A är för att ta bort proteinföroreningar, rengöringslösning B är till för att avlägsna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 2 oz. (60mL) Flaska med No Cal Stain Lifter Solution
För användning med (utrustning) Anslutning av pH-elektroder med BNC-kontakt till en mätare med DIN-uttag
Typ pH-elektrodrengöringslösning
Typ av fyllningslösning Ingen Cal-fläckborttagare
För användning med (applikation) Lösningar återställer korrekt elektrodprestanda och förlänger elektrodens livslängd
Förpackning Se enskilda komponenter
Kvantitet 60 ml
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.