Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodfyllningslösning
Produktkod. 12083363
Change view
Typ av fyllningslösning:
Ag/AgCl-fyllnadslösning
AgCl-fyllnadslösning
KCl-fyllnadslösning
Natriummikroelektrodfyllning
ROSS Elektrodfyllning
Referens för yttre fyllnad
Referens inre fyllning
pH-elektrodfyllning
Kvantitet:
1 x 60 ml
5 x 60 ml
Förpackningsstorlek:
300ml
Paket med 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ av fyllningslösning Kvantitet Förpackningsstorlek
12083363 ROSS Elektrodfyllning 5 x 60 ml Paket med 5
11767787 pH-elektrodfyllning 5 x 60 ml Paket med 5
11777787 pH-elektrodfyllning 1 x 60 ml Paket med 5
12064502 Ag/AgCl-fyllnadslösning 5 x 60 ml Paket med 5
12034502 Referens inre fyllning 5 x 60 ml 300ml
12044502 Referens för yttre fyllnad 5 x 60 ml Paket med 5
11797787 Natriummikroelektrodfyllning 1 x 60 ml Paket med 5
11707797 AgCl-fyllnadslösning 5 x 60 ml Paket med 5
11717797 pH-elektrodfyllning 5 x 60 ml Paket med 5
13499216 KCl-fyllnadslösning 5 x 60 ml Paket med 5
11767797 KCl-fyllnadslösning 5 x 60 ml Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 12083363 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 810007
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd denna pH-elektrodfyllningslösning med pH-elektroder och referenselektroder.
Använda Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodfyllningslösning med pH-elektroder och referenselektroder. Förpackad som fem 2 oz. (5 x 60 ml) flaskor.
  • Använd endast ROSS™ fyllningslösning (810007) med ROSS™ och ROSS Ultra™ pH-elektroder för att förhindra att skada ROSS elektroder
  • När referenselektroden med enkel koppling (900100) eller referenselektrod med dubbla kopplingar (900200) används med Orion-jonselektiva elektroder (ISE), se den rekommenderade ISE-fyllningslösningen som anges i ISE-användarhandboken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fyllningslösning för ROSS Ultra, ROSS , PerpHecT ROSS Elektroder
För användning med (utrustning) ROSS Ultra, ROSS, PerpHecT ROSS Elektroder
Typ pH-elektrodfyllningslösning
Typ av fyllningslösning ROSS Elektrodfyllning
Förpackning Flaska
Kvantitet 5 x 60 ml
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.