Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodfyllningslösning
Produktkod. p-4521258
Typ av fyllningslösning:
Ag/AgCl-fyllningslösning
AgCl-fyllningslösning
Fyllning
KCl-fyllningslösning
Natriummikroelektrodfyllning
Referens inre fyllning
Referens yttre fyllning
Surfaktant elektrodfyllning, Ross Fylla
pH-elektrodfyllning
Kvantitet:
1 x 60 ml
5 x 60 ml
Förpackningsstorlek:
300ml
Paket med 5
Produktkod. 11767787
Brand: Thermo Scientific™ 510011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd denna pH-elektrodfyllningslösning med pH-elektroder och referenselektroder.
Använda Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodfyllningslösning med pH-elektroder och referenselektroder. Förpackad som fem 2 oz. (5 x 60 ml) flaskor.
  • Använd endast ROSS™ fyllningslösning (810007) med ROSS™ och ROSS Ultra™ pH-elektroder för att förhindra att skada ROSS elektroder
  • När referenselektroden med enkel koppling (900100) eller referenselektrod med dubbla kopplingar (900200) används med Orion-jonselektiva elektroder (ISE), se den rekommenderade ISE-fyllningslösningen som anges i ISE-användarhandboken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fyllningslösning för no Cal pH-elektroder
För användning med (utrustning) No Cal pH Electrodes
Typ pH-elektrodfyllningslösning
Typ av fyllningslösning Fyllning
Förpackning Se enskilda komponenter
Kvantitet 5 x 60 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Reference Filling Solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: potassium hydroxide,boric acid, iodine
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.