Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Kaliumjonselektiva elektroder
Produktkod. 10282871
Change view
Kontakttyper:
BNC, vattentät
Fast 1,2 m BNC-kabel
None
För användning med (utrustning):
Halvcellselektrod
ISE-mätare
Kombinationselektrod
Typ:
Ersättningsmodul
Halvcellselektrod; Silverringindikator
Kombinationselektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper För användning med (utrustning) Typ unitSize
10282871 None Halvcellselektrod Ersättningsmodul Varje
10410643 Fast 1,2 m BNC-kabel ISE-mätare Halvcellselektrod; Silverringindikator Varje
10390832 None Kombinationselektrod Ersättningsmodul Varje
10757352 BNC, vattentät ISE-mätare Kombinationselektrod Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10282871 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 931901
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät kaliumjoner i vattenlösningar enkelt, noggrant och ekonomiskt.
Mät kaliumjoner i vattenlösningar enkelt, noggrant och ekonomiskt med Thermo Scientific™ Orion™ Kaliumelektroder.
  • Kalibreringsstandard Katalognummer: 0,1M KCl / 921906
  • Obligatoriskt ISA-katalognummer: 931911
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper None
Beskrivning Ersättningsmodul för kaliumhalvcellselektrod 9319BN
Drift driftfria potentialer
Korsning Friflytande Sure-Flow-övergång säkerställer stabil
För användning med (utrustning) Halvcellselektrod
Typ Ersättningsmodul
Parameter Potassium