Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Kaliumjonselektiva elektroder
Produktkod. 10390832
Kontakttyper:
BNC, vattentät
Fast 1,2 m BNC-kabel
None
För användning med (utrustning):
Halvcellselektrod
ISE-mätare
Kombinationselektrod
Typ:
Ersättningsmodul
Halvcellselektrod; Silverringindikator
Kombinationselektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10390832
Brand: Thermo Scientific™ 971901
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät kaliumjoner i vattenlösningar enkelt, noggrant och ekonomiskt.
Mät kaliumjoner i vattenlösningar enkelt, noggrant och ekonomiskt med Thermo Scientific™ Orion™ Kaliumelektroder.
  • Kalibreringsstandard Katalognummer: 0,1M KCl / 921906
  • Obligatoriskt ISA-katalognummer: 931911
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper None
Beskrivning Ersättningsmodul för kaliumsäkert flödeskombinationselektrod 9719BNWP
Drift driftfria potentialer
Korsning Den fritt rinnande vätskeövergången säkerställer stabil
För användning med (utrustning) Kombinationselektrod
Typ Ersättningsmodul
Parameter Potassium