Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Kaliumjonselektiva elektroder
Beskrivning
Mät kaliumjoner i vattenlösningar enkelt, noggrant och ekonomiskt med Thermo Scientific™ Orion™ Kaliumelektroder.
- Kalibreringsstandard Katalognummer: 0,1M KCl / 921906
- Obligatoriskt ISA-katalognummer: 931911
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Fast 1,2 m BNC-kabel |
| Beskrivning | Kalium halvcellselektrod med BNC-kontakt |
| Drift | driftfria potentialer |
| Korsning | Sure-Flow |
| För användning med (utrustning) | ISE-mätare |
| Typ | Halvcellselektrod; Silverringindikator |
| Parameter | Potassium |