Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Kaliumjonselektiva elektroder
Produktkod. 10757352
Kontakttyper:
BNC, vattentät
Fast 1,2 m BNC-kabel
None
För användning med (utrustning):
Halvcellselektrod
ISE-mätare
Kombinationselektrod
Typ:
Ersättningsmodul
Halvcellselektrod; Silverringindikator
Kombinationselektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10757352
Brand: Thermo Scientific™ 9719BNWP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät kaliumjoner i vattenlösningar enkelt, noggrant och ekonomiskt.
Mät kaliumjoner i vattenlösningar enkelt, noggrant och ekonomiskt med Thermo Scientific™ Orion™ Kaliumelektroder.
  • Kalibreringsstandard Katalognummer: 0,1M KCl / 921906
  • Obligatoriskt ISA-katalognummer: 931911
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper BNC, vattentät
Beskrivning Kalium Sure-Flow-kombinationselektrod med vattentät BNC-kontakt
Drift driftfria potentialer
Korsning Sure-Flow
För användning med (utrustning) ISE-mätare
Typ Kombinationselektrod
Parameter Potassium