Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Kaliumjonselektiva elektroder
Kontakttyper:
BNC, vattentät
Fast 1,2 m BNC-kabel
None
För användning med (utrustning):
Halvcellselektrod
ISE-mätare
Kombinationselektrod
Typ:
Ersättningsmodul
Halvcellselektrod; Silverringindikator
Kombinationselektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Mät kaliumjoner i vattenlösningar enkelt, noggrant och ekonomiskt med Thermo Scientific™ Orion™ Kaliumelektroder.
- Kalibreringsstandard Katalognummer: 0,1M KCl / 921906
- Obligatoriskt ISA-katalognummer: 931911
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | None |
| Beskrivning | Ersättningsmodul för kaliumhalvcellselektrod 9319BN |
| Drift | driftfria potentialer |
| Korsning | Friflytande Sure-Flow-övergång säkerställer stabil |
| För användning med (utrustning) | Halvcellselektrod |
| Typ | Ersättningsmodul |
| Parameter | Potassium |