Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Powder Chemistry Packs
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använda Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Powder Pack Reagens med Orion AQUAfast kolorimetrar och Thermo Scientific Orion AquaMate Vis och UV-Vis spektrofotometrar. Pulverpackskemikalier löser sig snabbt i lösning, är lätta att blanda och kräver ingen omrörningsstav eller krossning. Varje pulverförpackning är skårad för förenklad påsöppning i labbet eller fältet. Pulverförpackningsreagenser mäter aluminium, ammoniak, klor, koppar, cyanid, DEHA, järn, mangan, molybdat, nitrit, fosfat, kiseldioxid och sulfat.
- Motsvarar andra allmänt använda och erkända kemier
- Kompatibel med Orion™ AQUAfast™ Kolorimetrar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Fosfat (orto) |
| EPA-godkända metoder | Dricksvatten: ASTM D515-88 (A) / Standardmetoder 4500-PE; Avloppsvatten: Standardmetoder 4500-PE |
| För användning med (utrustning) | Orion AquaMate Vis och UV-Vis spektrofotometrar, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 färgmätare |
| Inkluderar | 100 Phos3-pulverförpackningar |
| Förpackning | Powder Pack |
| Kvantitet | 100 tester |
| Räckvidd | 0,06 till 2,5 mg/L PO4 |
| Rekommenderade tillbehör | AQUAfast 24 mm runda flaskor (kat.nr AC2V24) |
| Testmetod | Fosfomolybden/askorbinsyra |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.