Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Powder Chemistry Packs
Produktkod. 11712248 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Ammoniak
Fosfat (orto)
Järn (ferro)
Järn (totalt)
Kiseldioxid
Klor (gratis)
Klor (totalt)
Koppar (gratis)
Mangan
Molybdat/molybden
Nitrit
Sulfat
Räckvidd:
0,01 till 0,3 mg/LN
0,01 till 0,8 mg/LN
0,02 till 1,8 mg/L Fe
0,02 till 2 mg/L Cl2
0,02 till 3 mg/L Fe
0,05 till 5 mg/L Cu
0,06 till 2,5 mg/L PO4
0,1 till 18 mg/L Mn
0,5 till 66 mg/L MoO4
1 till 90 mg/L SiO2
5 till 100 mg/L SO4
Förpackningsstorlek:
100 tester
Paket med 100
Varje
Produktkod. 11712248
Brand: Thermo Scientific™ AC4P60
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppnå enklare och renare mätningar med föruppmätta och färdiga att använda pulverkemiförpackningar.
Använda Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Powder Pack Reagens med Orion AQUAfast kolorimetrar och Thermo Scientific Orion AquaMate Vis och UV-Vis spektrofotometrar. Pulverpackskemikalier löser sig snabbt i lösning, är lätta att blanda och kräver ingen omrörningsstav eller krossning. Varje pulverförpackning är skårad för förenklad påsöppning i labbet eller fältet. Pulverförpackningsreagenser mäter aluminium, ammoniak, klor, koppar, cyanid, DEHA, järn, mangan, molybdat, nitrit, fosfat, kiseldioxid och sulfat.
  • Motsvarar andra allmänt använda och erkända kemier
  • Kompatibel med Orion™ AQUAfast™ Kolorimetrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kiseldioxid
EPA-godkända metoder Dricksvatten: Standardmetoder 4500-SiO 2 C; Avloppsvatten: Standardmetoder 4500-SiO 2 C
För användning med (utrustning) Orion AquaMate Vis och UV-Vis spektrofotometrar, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 färgmätare
Inkluderar Set med 3: 100 Silica HR Acid Reagent Pulver Packs, 100 Silica Citric Acid Pulver Packs, 100 Silica HR Molybdate Pulver Packs
Förpackning Powder Pack
Kvantitet 100 tester
Räckvidd 1 till 90 mg/L SiO2
Rekommenderade tillbehör AQUAfast 24 mm runda flaskor (kat.nr AC2V24)
Testmetod Silikomolybdat
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium bisulphate, dipotassium disulphate
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.