Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Powder Chemistry Packs
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använda Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Powder Pack Reagens med Orion AQUAfast kolorimetrar och Thermo Scientific Orion AquaMate Vis och UV-Vis spektrofotometrar. Pulverpackskemikalier löser sig snabbt i lösning, är lätta att blanda och kräver ingen omrörningsstav eller krossning. Varje pulverförpackning är skårad för förenklad påsöppning i labbet eller fältet. Pulverförpackningsreagenser mäter aluminium, ammoniak, klor, koppar, cyanid, DEHA, järn, mangan, molybdat, nitrit, fosfat, kiseldioxid och sulfat.
- Motsvarar andra allmänt använda och erkända kemier
- Kompatibel med Orion™ AQUAfast™ Kolorimetrar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Koppar (gratis) |
| EPA-godkända metoder | Avloppsvatten: Metod 8506 |
| För användning med (utrustning) | Orion AquaMate Vis och UV-Vis spektrofotometrar, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 färgmätare |
| Inkluderar | 100 Cu 1 pulverförpackningar |
| Förpackning | Powder Pack |
| Kvantitet | 100 tester |
| Räckvidd | 0,05 till 5 mg/L Cu |
| Rekommenderade tillbehör | AQUAfast 24 mm runda flaskor (kat.nr AC2V24) |
| Testmetod | Bicinchoninat |
Säkerhet och hantering
- AQUAfast Copper 100pcs
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ammonium acetate, sodium bisulphite, ammonium oxalate, acetone, bathocuproine
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.