Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Powder Chemistry Packs
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Powder Pack Reagens med Orion AQUAfast kolorimetrar och Thermo Scientific Orion AquaMate Vis och UV-Vis spektrofotometrar. Pulverpackskemikalier löser sig snabbt i lösning, är lätta att blanda och kräver ingen omrörningsstav eller krossning. Varje pulverförpackning är skårad för förenklad påsöppning i labbet eller fältet. Pulverförpackningsreagenser mäter aluminium, ammoniak, klor, koppar, cyanid, DEHA, järn, mangan, molybdat, nitrit, fosfat, kiseldioxid och sulfat.
- Motsvarar andra allmänt använda och erkända kemier
- Kompatibel med Orion™ AQUAfast™ Kolorimetrar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Klor (totalt) |
| EPA-godkända metoder | Dricksvatten: Standardmetoder 4500-Cl G / ATP EPA-godkänd Orion-metod AC4P72; Avloppsvatten: Standardmetoder 4500-Cl G-2000 / ATP EPA-godkänd Orion-metod AC4P72 |
| För användning med (utrustning) | Orion AquaMate Vis och UV-Vis spektrofotometrar, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 färgmätare |
| Inkluderar | 100 Klor Total-DPD pulverförpackningar |
| Förpackning | Powder Pack |
| Kvantitet | 100 tester |
| Räckvidd | 0,02 till 2 mg/L Cl2 |
| Rekommenderade tillbehör | AQUAfast 24 mm runda flaskor (kat.nr AC2V24) |
| Testmetod | DPD |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.