Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Powder Chemistry Packs
Produktkod. 11777727 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Ammoniak
Fosfat (orto)
Järn (ferro)
Järn (totalt)
Kiseldioxid
Klor (gratis)
Klor (totalt)
Koppar (gratis)
Mangan
Molybdat/molybden
Nitrit
Sulfat
Räckvidd:
0,01 till 0,3 mg/LN
0,01 till 0,8 mg/LN
0,02 till 1,8 mg/L Fe
0,02 till 2 mg/L Cl2
0,02 till 3 mg/L Fe
0,05 till 5 mg/L Cu
0,06 till 2,5 mg/L PO4
0,1 till 18 mg/L Mn
0,5 till 66 mg/L MoO4
1 till 90 mg/L SiO2
5 till 100 mg/L SO4
Förpackningsstorlek:
100 tester
Paket med 100
Varje
Produktkod. 11777727
Brand: Thermo Scientific™ AC4P78
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppnå enklare och renare mätningar med föruppmätta och färdiga att använda pulverkemiförpackningar.
Använda Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Powder Pack Reagens med Orion AQUAfast kolorimetrar och Thermo Scientific Orion AquaMate Vis och UV-Vis spektrofotometrar. Pulverpackskemikalier löser sig snabbt i lösning, är lätta att blanda och kräver ingen omrörningsstav eller krossning. Varje pulverförpackning är skårad för förenklad påsöppning i labbet eller fältet. Pulverförpackningsreagenser mäter aluminium, ammoniak, klor, koppar, cyanid, DEHA, järn, mangan, molybdat, nitrit, fosfat, kiseldioxid och sulfat.
  • Motsvarar andra allmänt använda och erkända kemier
  • Kompatibel med Orion™ AQUAfast™ Kolorimetrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Järn (ferro)
EPA-godkända metoder Avloppsvatten: Standardmetoder 3500-Fe-1997
För användning med (utrustning) Orion AquaMate Vis och UV-Vis spektrofotometrar, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 färgmätare
Inkluderar 100 ferropulverförpackningar
Förpackning Powder Pack
Kvantitet 100 tester
Räckvidd 0,02 till 3 mg/L Fe
Rekommenderade tillbehör AQUAfast 24 mm runda flaskor (kat.nr AC2V24)
Testmetod 1,10-fenantrolin
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium dithionite, disodium disulphite
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.