Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Powder Chemistry Packs
Produktkod. 11797727
Change view
Typ:
Ammoniak
Fosfat (orto)
Järn (ferro)
Järn (totalt)
Kiseldioxid
Klor (gratis)
Klor (totalt)
Koppar (gratis)
Mangan
Molybdat/molybden
Nitrit
Sulfat
Räckvidd:
0,01 till 0,3 mg/LN
0,01 till 0,8 mg/LN
0,02 till 1,8 mg/L Fe
0,02 till 2 mg/L Cl2
0,02 till 3 mg/L Fe
0,05 till 5 mg/L Cu
0,06 till 2,5 mg/L PO4
0,1 till 18 mg/L Mn
0,5 till 66 mg/L MoO4
1 till 90 mg/L SiO2
5 till 100 mg/L SO4
Förpackningsstorlek:
100 tester
Paket med 100
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Räckvidd unitSize
11797727 Sulfat 5 till 100 mg/L SO4 100 tester
11707727 Ammoniak 0,01 till 0,8 mg/LN Varje
11717727 Koppar (gratis) 0,05 till 5 mg/L Cu Varje
15159192 Molybdat/molybden 0,5 till 66 mg/L MoO4 Paket med 100
11737727 Nitrit 0,01 till 0,3 mg/LN Varje
11747727 Mangan 0,1 till 18 mg/L Mn Varje
11712248 Kiseldioxid 1 till 90 mg/L SiO2 Paket med 100
11757727 Klor (gratis) 0,02 till 2 mg/L Cl2 Paket med 100
11767727 Klor (totalt) 0,02 till 2 mg/L Cl2 Varje
11777727 Järn (ferro) 0,02 till 3 mg/L Fe Varje
11787727 Järn (totalt) 0,02 till 1,8 mg/L Fe Varje
11707737 Fosfat (orto) 0,06 till 2,5 mg/L PO4 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11797727 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AC4P82
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppnå enklare och renare mätningar med föruppmätta och färdiga att använda pulverkemiförpackningar.
Använda Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Powder Pack Reagens med Orion AQUAfast kolorimetrar och Thermo Scientific Orion AquaMate Vis och UV-Vis spektrofotometrar. Pulverpackskemikalier löser sig snabbt i lösning, är lätta att blanda och kräver ingen omrörningsstav eller krossning. Varje pulverförpackning är skårad för förenklad påsöppning i labbet eller fältet. Pulverförpackningsreagenser mäter aluminium, ammoniak, klor, koppar, cyanid, DEHA, järn, mangan, molybdat, nitrit, fosfat, kiseldioxid och sulfat.
  • Motsvarar andra allmänt använda och erkända kemier
  • Kompatibel med Orion™ AQUAfast™ Kolorimetrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Sulfat
EPA-godkända metoder Dricksvatten: ASTM D516-07 / Standardmetoder 4500-SO 42- E; Avloppsvatten: ASTM D516-07 / Standardmetoder 4500-SO 42- E
För användning med (utrustning) Orion AquaMate Vis och UV-Vis spektrofotometrar, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 färgmätare
Inkluderar 100 sulfatpulverförpackningar
Förpackning Powder Pack
Kvantitet 100 tester
Räckvidd 5 till 100 mg/L SO4
Rekommenderade tillbehör AQUAfast 24 mm runda flaskor (kat.nr AC2V24)
Testmetod Bariumsulfat-Grumlighet
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid, bariumchloride dihydrate
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.