Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Powder Chemistry Packs
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använda Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Powder Pack Reagens med Orion AQUAfast kolorimetrar och Thermo Scientific Orion AquaMate Vis och UV-Vis spektrofotometrar. Pulverpackskemikalier löser sig snabbt i lösning, är lätta att blanda och kräver ingen omrörningsstav eller krossning. Varje pulverförpackning är skårad för förenklad påsöppning i labbet eller fältet. Pulverförpackningsreagenser mäter aluminium, ammoniak, klor, koppar, cyanid, DEHA, järn, mangan, molybdat, nitrit, fosfat, kiseldioxid och sulfat.
- Motsvarar andra allmänt använda och erkända kemier
- Kompatibel med Orion™ AQUAfast™ Kolorimetrar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Molybdat/molybden |
| För användning med (utrustning) | Orion AquaMate Vis och UV-Vis spektrofotometrar, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 färgmätare |
| Inkluderar | Set med 3: 100 molybden HR1 pulverförpackningar, 100 molybden HR2 pulver förpackningar, 100 molybden HR3 pulver förpackningar |
| Förpackning | Powder Pack |
| Kvantitet | 100 tester |
| Räckvidd | 0,5 till 66 mg/L MoO4 |
| Rekommenderade tillbehör | AQUAfast 24 mm runda flaskor (kat.nr AC2V24) |
| Testmetod | Merkaptoättiksyra |
Säkerhet och hantering
- Molybdenum HR 1 F10
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: succinic acid, adipic acid
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.