Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star EC212 konduktivitetsbänkmätare med stativ
Produktkod. 30245809
Change view
Typ:
Konduktivitetsbänkmätare Pure Water Kit
Konduktivitetsbänkmätare Standardsats
Konduktivitetsbänkmätare med stativ
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ
30245809 Konduktivitetsbänkmätare med stativ
30245812 Konduktivitetsbänkmätare Standardsats
30245817 Konduktivitetsbänkmätare Pure Water Kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30245809 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PSTAR2120
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att ge exakt och pålitlig konduktivitet, TDS, salthalt, resistivitet och temperaturanalys Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star EC212 bänkmätare är väl lämpad för laboratorier som önskar en modern mätare med avancerad prestanda.
Orion Pro Star EC212 bänkmätare är designad för att ge exakt och pålitlig konduktivitet, TDS, salthalt, resistivitet och temperaturanalys, och är väl lämpad för laboratorier som önskar en modern mätare med avancerad prestanda. Med en 7-tums högupplöst färgskärm med responsiv kapacitiv pekskärm fokuserar Orion Pro Star-mätaren på att säkerställa en lättanvänd, innovativ mätare för dina testbehov. Orion Pro Star-mätaren erbjuder vägledning på skärmen med steg-för-steg-instruktioner och stöd GLP överensstämmelse med datum- och tidsstämplade kalibreringsloggar och dataloggar.
Orion Pro Star EC212 konduktivitetsbänkmätare är designade för att ge korrekta och tillförlitliga tester i laboratorier som behöver en modern, lättmanövrerad mätare med avancerad prestanda och tillförlitlig datarapportering. Fördelarna med Orion Pro Star bänkmätare inkluderar:
  • Stor 7-tums högupplöst färgskärm
  • Responsiv pekskärm som kan användas med handskar
  • Vinklad display för att säkerställa ergonomisk visning
  • Strömlinjeformat, lättanvänt användargränssnitt
  • Vertikal mätarorientering hjälper till att optimera bänkutrymmet
  • Stödjer GLP efterlevnad
  • Lagrar 20 kalibreringsloggar per parameter med datum och tid
  • Lagrar 10 000 datalogguppsättningar med datum och tid
  • Utgångar till en skrivare, dator eller USB flash-enhet för långvarig datalagring
  • Matar in prov-ID med tillval USB streckkodsläsare, USB tangentbord eller USB mus
  • Rör om prover med mätarstyrd och mätardriven omrörarsond
Orion Pro Star EC212 konduktivitetsbänkmätare erbjuder följande mätningar:
  • Konduktivitet, TDS, salthalt eller resistivitet med temperatur
Förstagångsstart av mätare görs enkelt med mätarinställningsguiden, som guidar användaren genom viktiga mätare och mätinställningar. Använd mätarrundor och guider på skärmen för kalibrering, mätningar, mätaranslutningar och montering av elektrodstativ för att bättre förstå mätarens funktion, varningar och nödvändigt underhåll. Använd guidade kalibreringar med steg-för-steg-instruktioner för att utföra kalibreringar korrekt och säkerställa korrekta, tillförlitliga och rapporterbara mätningar.
Se enkelt mått på den stora 7-tum. färggrafisk pekskärm. Välj det grundläggande, avancerade eller anpassade måttets visningsformat för att bara visa den information du föredrar i mätläget. Välj grafvyn för att visa mätningar i en graf med temperatur för mätning kontra tidsstudier.
När du gör mätningar kan du enkelt ange providentifieringsinformation i mätaren med hjälp av ett valfritt mätartillbehör inklusive USB streckkodsläsare, USB tangentbord eller USB mus. Rör om proverna enkelt och jämnt med en valfri mätarstyrd och mätardriven omrörarsond, vilket eliminerar behovet av en magnetisk omrörarplatta och stänger.
Spara, visa och exportera upp till 20 kalibreringar per parameter med datum- och tidsstämpel. Filtrera kalibreringsloggar efter användare och exportera kalibreringsloggar efter datumintervall eller allt på en gång.
Spara enkelt mätningar i dataloggen för långsiktig datalagring. Spara, visa och exportera upp till 10 000 datalogguppsättningar med datum- och tidsstämpel. Visa individuella datalogguppsättningar med omfattande mätinformation organiserad i ett lättläst listformat på skärmen. Filtrera dataloggar efter användare, datum och tid eller loggnummer och exportera dataloggar efter datum och tidsintervall, loggnummerintervall eller allt på en gång.
Mata ut mätardataloggar, kalibreringsloggar och metoder till en skrivare, dator eller USB flash-enhet. Spara data till en dator eller USB kör som CSV-filer (comma separated value) för import till program som Microsoft Excel eller spara data till en USB köra som rapportfiler för utskrivbara poster. Anpassa exporterade filer så att de inkluderar alla data, avancerade, mellanliggande eller grundläggande data endast för att bara få den information som behövs för din journalföring. Använd dubbelriktad kommunikation med fjärrkommandon för att koppla mätaren till datorprogram inklusive LIMS , HyperTerminal , PuTTY och ytterligare programvara för datainsamling.
Spara mätinställningar för att standardisera din analys och SOP med mätmetoder. Spara upp till 10 metoder per parameter. Importera metoder till och exportera metoder från andra mätare i Orion Pro Star-serien för att standardisera dina tester över flera mätare.
Aktivera det säkra läget och tilldela upp till 3 administratörer och upp till 30 användare individuella kontoinloggningar och lösenordsskydd. Administratörer kan välja från fördefinierade användaråtkomstnivåer till mätarfunktioner. Styr åtkomst till datum- och tidsinställningar, instrumentinställningar, dataloggar och kalibreringsloggar, eller anpassa varje användares åtkomstnivå från full åtkomst till endast grundläggande datainsamling. Administratörer kan också exportera användarlistan och revisionsspåret för att säkerställa digital dataintegritet.
Använd det medföljande elektrodstativet för att underlätta säker, smidig förflyttning av elektroderna in i och ut ur lösningar. Elektrodstativets vikta bas ger flexibel placering av stativet runt mätaren. Säkra ett brett utbud av elektroder med hjälp av de olika elektrodhållaralternativen. Ordna prydligt elektrodkablar i stativets inbyggda sidokanaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Mätare med elektrodstativ, USB flashenhet, datorkabel, 100-240V 50/60Hz universell strömadapter (köp elektrod separat)
Noggrannhet (konduktivitet) ±0,5 % avläsning
Utgångar USB flash-enhet, dator eller skrivare (STARA-106)
För användning med (applikation) Mätare med stativ, köp elektrod för applikationer separat
Mätlägen Konduktivitet med temperatur, TDS med temperatur, Salthalt med temperatur, Resistivitet med temperatur
Cell konstant 0,100 cm-1, 0,475 cm-1, 0,550 cm-1, 1 000 cm-1, 10,00 cm-1 eller användardefinierade från 0,001 till 199,9 cm-1
Kalibrering Konduktivitet, TDS, Salinitet, Temperatur
Kalibreringspunkter (konduktivitet) 1 till 5 poäng
Kalibreringspunkter 1 till 5 (ledningsförmåga), 1 till 5 (TDS), 1 (salthalt), 1 till 2 (temperatur)
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,010μ S/cm till 3000 mS/cm
Upplösning (konduktivitet) 0,001μ S/cm minimum, automatisk intervall, upp till 4 siffror
Temperaturkompensation Linjär (0,00 till 10,00 %/° C), nLFn (icke-linjärt naturligt vatten), nLFu (icke-linjärt ultrarent vatten), EP/USP eller av
Temperatur (metrisk) referens 5, 10, 15, 20, 25 eller 30 °C
Räckvidd (salthalt) 0,010 till 80,00 ppt; 0,01 till 42,00 PSU; eller 0,01 till 400,0 % NaCl
Upplösning (salthalt) 0,001 ppt minimum; 0,01 PSU minimum; eller 0,01 % NaCl minimum, automatiskt intervall
Noggrannhet (salthalt) ±0,5 % läsning
Salinitetsmätningslägen Naturligt havsvatten (ppt), Practical Salinity Units (PSU) eller % NaCl
Räckvidd (TDS) 0,010 ppm till 500,0 ppt (TDS-faktor på 1,00); eller 0,010 mg/L till 500,0 g/L (TDS-faktor på 1,00)
Upplösning (TDS) 0,001 ppm eller mg/L minimum, automatisk intervall, upp till 4 siffror
Noggrannhet (TDS) ±0,5 % läsning
TDS-faktorintervall Linjär (0,01 till 10,00), ISO/EN 27888, 442, NaCl
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +130 °C
Temperaturområde (engelska) -22 °F till +266 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Noggrannhet (temperatur) ±0,3 °C,± 0,5° F
Räckvidd (resistivitet) 1.0Ω till 100,0 MΩ
Temperaturval Automatisk med ATC temperatursensor, omgivande eller manuell
Kalibrering av temperatursond 1 eller 2 punkts temperaturförskjutningskalibrering
Visningstyp 7-tum. Högupplöst färggrafisk LCD
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Minne Icke-flyktig
Datapunkter 10 000 med datum- och tidsstämpel
Loggfunktionstyp Automatisk med Auto-Read och Timed Read-lägen, manuell med Continuous Read-läge
Larmutgång Kalibreringspåminnelselarm, hög- och låggränslarm per parameter
Ingångar 8-stifts MiniDIN för konduktivitet med ATC
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
IP-betyg IP54
AC-adapter Universal 100-240 V 50/60 Hz strömförsörjning med väggkontakter för uttag i USA/Japan, Euro, Storbritannien/Singapore, Australien/Nya Zeeland och Kina
Mått (L x B x H) 218,9 x 153,2 x 91,33 mm; 8,62 x 6,03 x 3,60 tum.
Vikt (metrisk) 1 kg
Vikt (engelska) 2.20 lbs.
Garanti 2 års meter garanti
Modell EC212
Upplösning (resistivitet) 0,1Ω minimum, automatisk intervall
Metoder 10
Knappsats Kapacitivt användargränssnitt med pekskärm
Språk Kinesiska, engelska, franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska, spanska
Kanaler 1
Typ Konduktivitetsbänkmätare med stativ
Noggrannhet (resistivitet) ±0,5 % läsning