Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star EC212 konduktivitetsbänkmätare med stativ
Beskrivning
Designad för att ge noggrann och pålitlig ledningsförmåga, TDS, salthalt, resistivitet och temperaturanalys, är Orion Pro Star EC212 bänkmätare väl lämpad för laboratorier som önskar en modern mätare med avancerad prestanda. Med en 7-tums, högupplöst färgdisplay och responsiv kapacitiv pekskärm fokuserar Orion Pro Star-mätaren på att säkerställa en lättanvänd och innovativ mätare för dina testbehov. Orion Pro Star-mätaren erbjuder vägledning på skärmen med steg-för-steg-instruktioner och stödjer GLP efterlevnad av datum- och tidsstämplade kalibreringsloggar samt dataloggar.
Orion Pro Star EC212 ledningsbänkmätare är designade för att ge noggrann och pålitlig testning i laboratorier som behöver en modern, lättanvänd mätare med avancerad prestanda och tillförlitlig datarapportering. Orion Pro Star bänkmätarfördelar inkluderar:
- Stor 7-tums, högupplöst färgdisplay
- Responsiv pekskärm som kan användas med handskar
- Vinklad display för att säkerställa ergonomisk visning
- Strömlinjeformat och lätthanterat användargränssnitt
- Vertikal mätarorientering hjälper till att optimera bänkutrymmet
- Stöder GLP efterlevnad
- Lagrar 20 kalibreringsloggar per parameter med datum och tid
- Lagrar 10 000 dataloggar med datum och tid
- Exporterar till en skrivare, dator eller USB USB-minne för långsiktig datalagring
- Inmatning av exempel-ID med valfri USB streckkodsläsare, USB tangentbord eller USB mus
- Rör om prover med mätarstyrd och mätardriven omrörarsond
Orion Pro Star EC212 ledningsledningsmätare erbjuder följande mätningar:
- Konduktivitet, TDS, salthalt eller resistivitet med temperatur
Första starten av mätaren görs enkel med mätarinstallationsguiden, som guidar användaren genom viktiga mätar- och mätinställningar. Använd guider och guider på skärmen för kalibrering, mätningar, mätaranslutningar och montering av elektrodställ för att bättre förstå mätarens funktion, varningar och nödvändigt underhåll. Använd guidade kalibreringar med steg-för-steg-instruktioner för att utföra kalibreringarna korrekt och säkerställa noggranna, tillförlitliga och rapporteringsbara mätningar.
Enkelt att se måtten på den stora 7-tumsmodellen. färggrafik pekskärm. Välj grundformatet, avancerat eller anpassat måttformat för att endast visa den information du föredrar i mätläget. Välj grafvyn för att visa mätningar i en graf med temperatur för mätning kontra tidsstudier.
När du tar mätningar kan du enkelt mata in providentifieringsinformation i mätaren med hjälp av ett valfritt tillbehör som USB streckkodsläsare, USB tangentbord eller USB mus. Rör enkelt och jämnt om prover med en valfri mätarstyrd och mätardriven omrörarsond, vilket eliminerar behovet av en magnetisk omrörarplatta och stänger.
Spara, visa och exportera upp till 20 kalibreringar per parameter med datum- och tidsstämpel. Filtrera kalibreringsloggar efter användare och exportera kalibreringsloggar efter datumintervall eller alla på en gång.
Spara enkelt mätningar i dataloggen för långsiktig datalagring. Spara, visa och exportera upp till 10 000 dataloggar med datum- och tidsstämpel. Se individuella dataloggar med omfattande mätinformation organiserade i ett lättläst listformat på skärmen. Filtrera dataloggar efter användare, datum och tid eller loggnummer och exportera dataloggar efter datum och tidsintervall, loggnummerintervall eller allt på en gång.
Lämna ut mätarens dataloggar, kalibreringsloggar och metoder till en skrivare, dator eller USB USB-minne. Spara data till en dator eller USB enhet som kommaseparerade värdefiler (CSV) för import till program som Microsoft Excel exempel, eller spara data till en USB enhet som rapportfiler för utskrivbara poster. Anpassa exporterade filer så att de inkluderar all data, avancerad, mellanliggande eller grundläggande data, för att endast få den information som behövs för din dokumentation. Använd tvåvägskommunikation med fjärrkommandon för att koppla mätaren till datorprogram inklusive LIMS, HyperTerminal, PuTTY och ytterligare datainsamlingsprogramvara.
Spara mätinställningar för att standardisera din analys och dina SOP:er med mätarmetoder. Spara upp till 10 metoder per parameter. Importera metoder till och exportera metoder från andra Orion Pro Star-mätare för att standardisera dina tester över flera mätare.
Aktivera det säkra läget och tilldela upp till 3 administratörer och upp till 30 användare med individuella kontoinloggingar och lösenordsskydd. Administratörer kan välja mellan fördefinierade användaråtkomstnivåer till mätarfunktioner. Kontrollera åtkomst till datum- och tidinställningar, instrumentinställningar, dataloggar och kalibreringsloggar, eller anpassa varje användares åtkomstnivå från full tillgång till grundläggande datainsamling. Administratörer kan också exportera användarlistan och revisionsspåret för att säkerställa digital dataintegritet.
Hantera det medföljande elektrodstället för att underlätta säker och smidig rörelse av elektroder in och ut ur lösningarna. Elektrodstativets viktade bas ger flexibel placering av stativet runt mätaren. Säkra ett brett utbud av elektroder med hjälp av olika alternativ för elektrodhållare. Organisera elektrodkablarna snyggt i de inbyggda sidokanalerna på stativet.
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Mätare med stativ (PSTAR2120), 4-cells epoxi/grafitkropp K=0,475 konduktivitet/ATC-elektrod (013005MD), 1413μ S/cm konduktivitet standardpåsar |
| Noggrannhet (konduktivitet) | ±0,5 % avläsning |
| Utgångar | USB flash-enhet, dator eller skrivare (STARA-106) |
| För användning med (applikation) | Brett utbud av ledningsprover i intervallet 1 μS/cm till 20 mS/cm. Uppfyller USP 645, EP 2.2.38, JP 2.51, EPA 120.1, ASTM D1125, ISO 7888, Standard Methods 2510B, USGS Ch. 6.3 |
| Mätlägen | Konduktivitet med temperatur, TDS med temperatur, Salthalt med temperatur, Resistivitet med temperatur |
| Cell konstant | 0,100 cm-1, 0,475 cm-1, 0,550 cm-1, 1 000 cm-1, 10,00 cm-1 eller användardefinierade från 0,001 till 199,9 cm-1 |
| Kalibrering | Konduktivitet, TDS, Salinitet, Temperatur |
| Kalibreringspunkter (konduktivitet) | 1 till 5 poäng |
| Kalibreringspunkter | 1 till 5 (ledningsförmåga), 1 till 5 (TDS), 1 (salthalt), 1 till 2 (temperatur) |
| Räckvidd (ledningsförmåga) | 0,010μ S/cm till 3000 mS/cm |
| Visa mer |