Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star MP218 pH/jon, konduktivitet och DO bänkmätare
Produktkod. 30245805
Change view
Produkttyp:
Mätare med pH-/ledningsledningskit
Mätare med pH/Cond/DO-kit
Mätare med pH/Cond/Optisk DO-kit
Takt med stativ
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp
30245805 Mätare med pH/Cond/Optisk DO-kit
30245789 Takt med stativ
30245786 Mätare med pH/Cond/DO-kit
30245807 Mätare med pH-/ledningsledningskit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30245805 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PSTAR2186
 Begränsad artikel
I lager
Designad för att ge exakt och pålitlig pH, ORP, jon, konduktivitet, TDS, salthalt, resistivitet, DO, barometertryck och temperaturanalys, Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star MP218 bänkmätare är väl lämpad för laboratorier som önskar en modern mätare med avancerad prestanda.
Orion Pro Star MP218-bänkmätaren är utformad för att ge exakt och tillförlitlig pH-, ORP-, jon-, ledningsförmåga, TDS-, salthållighet, resistivitet, DO-, barometertrycks- och temperaturanalys, och är väl lämpad för laboratorier som önskar en modern mätare med avancerad prestanda. Med en 7-tums, högupplöst färgdisplay och responsiv kapacitiv pekskärm fokuserar Orion Pro Star-mätaren på att säkerställa en lättanvänd och innovativ mätare för dina testbehov. Orion Pro Star-mätaren erbjuder vägledning på skärmen med steg-för-steg-instruktioner och stödjer GLP efterlevnad av datum- och tidsstämplade loggar.
Orion Pro Star MP218 pH/jon-, ledningslednings- och löst syre-mätare är designade för att ge noggranna och tillförlitliga tester i laboratorier som behöver en modern, lättanvänd mätare med avancerad prestanda och tillförlitlig datarapportering. Orion Pro Star bänkmätarfördelar inkluderar:
  • Stor 7-tums, högupplöst färgdisplay
  • Responsiv pekskärm som kan användas med handskar
  • Vinklad display för att säkerställa ergonomisk visning
  • Strömlinjeformat och lätthanterat användargränssnitt
  • Vertikal mätarorientering hjälper till att optimera bänkutrymmet
  • Stöder GLP efterlevnad
  • Lagrar 20 kalibreringsloggar per parameter med datum och tid
  • Lagrar 10 000 dataloggar med datum och tid
  • Exporterar till en skrivare, dator eller USB USB-minne för långsiktig datalagring
  • Inmatning av exempel-ID med valfri USB streckkodsläsare, USB tangentbord eller USB mus
  • Rör om prover med mätarstyrda och mätardrivna omrörarprober
Orion Pro Star MP218 multiparameter-bänkmätare använder tre kanaler för att erbjuda följande mätningar:
  • pH, mV, ORP eller jonkoncentration med temperatur
  • Konduktivitet, TDS, salthalt eller resistivitet med temperatur
  • Löst syre som % mättnad eller koncentration i ppm eller mg/L med temperatur
Första starten av mätaren görs enkel med mätarinstallationsguiden, som guidar användaren genom viktiga mätar- och mätinställningar. Använd guider och guider på skärmen för kalibrering, mätningar, mätaranslutningar, montering av elektrodställ och pH-elektrod för att bättre förstå mätarens funktion, varningar och nödvändigt underhåll. Använd guidade kalibreringar med steg-för-steg-instruktioner för att utföra kalibreringarna korrekt och säkerställa noggranna, tillförlitliga och rapporteringsbara mätningar.
Enkelt att se måtten på den stora 7-tumsmodellen. färggrafik pekskärm. Se mätkanaler individuellt eller upp till tre samtidigt för att möta förändrade mätbehov. Välj grundformatet, avancerat eller anpassat måttformat för att endast visa den information du föredrar i mätläget. Välj grafvyn för att visa individuella mätningar i en graf med temperatur- och tidsmätningar.
När du tar mätningar kan du enkelt mata in providentifieringsinformation i mätaren med hjälp av ett valfritt tillbehör som USB streckkodsläsare, USB tangentbord eller USB mus. Rör enkelt och jämnt om prover med en valfri mätarstyrd och mätardriven omrörarsond, vilket eliminerar behovet av en magnetisk omrörarplatta och stänger.
Spara, visa och exportera upp till 20 kalibreringar per parameter med datum- och tidsstämpel. Filtrera kalibreringsloggar efter användare och exportera kalibreringsloggar efter datumintervall eller alla på en gång.
Spara enkelt mätningar i dataloggen för långsiktig datalagring. Spara, visa och exportera upp till 10 000 dataloggar med datum- och tidsstämpel. Se individuella dataloggar med omfattande mätinformation organiserade i ett lättläst listformat på skärmen. Filtrera dataloggar efter användare, datum och tid eller loggnummer och exportera dataloggar efter datum och tidsintervall, loggnummerintervall eller allt på en gång.
Lämna ut mätarens dataloggar, kalibreringsloggar och metoder till en skrivare, dator eller USB USB-minne. Spara data till en dator eller USB enhet som kommaseparerade värdefiler (CSV) för import till program som Microsoft Excel exempel, eller spara data till en USB enhet som rapportfiler för utskrivbara poster. Anpassa exporterade filer så att de inkluderar all data, avancerad, mellanliggande eller grundläggande data, för att endast få den information som behövs för din dokumentation. Använd tvåvägskommunikation med fjärrkommandon för att koppla mätaren till datorprogram inklusive LIMS, HyperTerminal, PuTTY och ytterligare datainsamlingsprogramvara.
Spara mätinställningar för att standardisera din analys och dina SOP:er med mätarmetoder. Spara upp till 10 metoder per parameter. Importera metoder till och exportera metoder från andra Orion Pro Star-mätare för att standardisera dina tester över flera mätare. Spara också, importera och exportera inkrementella tekniker för att bestämma jonkoncentration för att standardisera dina analyser av känd addition, känd subtraktion, analytaddition och analytsubtraktion.
Aktivera det säkra läget och tilldela upp till 3 administratörer och upp till 30 användare med individuella kontoinloggingar och lösenordsskydd. Administratörer kan välja mellan fördefinierade användaråtkomstnivåer till mätarfunktioner. Kontrollera åtkomst till datum- och tidinställningar, instrumentinställningar, dataloggar och kalibreringsloggar, eller anpassa varje användares åtkomstnivå från full tillgång till grundläggande datainsamling. Administratörer kan också exportera användarlistan och revisionsspåret för att säkerställa digital dataintegritet.
Hantera det medföljande elektrodstället för att underlätta säker och smidig rörelse av elektroder in och ut ur lösningarna. Elektrodstativets viktade bas ger flexibel placering av stativet runt mätaren. Säkra ett brett utbud av elektroder med hjälp av olika alternativ för elektrodhållare. Organisera elektrodkablarna snyggt i de inbyggda sidokanalerna på stativet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
AC-adapter Universal 100-240 V 50/60 Hz strömförsörjning med väggkontakter för uttag i USA/Japan, Euro, Storbritannien/Singapore, Australien/Nya Zeeland och Kina
Utgångar USB flash-enhet, dator eller skrivare (STARA-106)
Noggrannhet (barometer) ±6,0 mmHg; ±0,008 bar
Noggrannhet (konduktivitet) ±0,5 % läsning
Noggrannhet (DO) ±2% mättnad; ±0,02 mg/L eller ppm
Noggrannhet (ISE) ±0,2 mV eller± 0,05 % av avläsningen, beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV eller± 0,05 % av avläsningen, beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (ORP) ±0,2 mV eller± 0,05 % av avläsningen, beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (pH) ±0,002 pH
Noggrannhet (Polarografisk DO) ±2% mättnad; ±0,02 mg/L eller ppm
Noggrannhet (RDO) ±2% mättnad; ±0,02 mg/L eller ppm
Noggrannhet (resistivitet) ±0,5 % läsning
Noggrannhet (salthalt) ±0,5 % läsning
Noggrannhet (TDS) ±0,5 % läsning
Avancerade ISE-funktioner Enkel känd addition, enkel känd subtraktion, dubbel känd addition, dubbel känd subtraktion, analyt addition och analyt subtraktion
Larmutgång Kalibreringspåminnelselarm, hög- och låggränslarm per parameter
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Barometrisk tryckkorrigering Ja, automatisk med inbyggd barometer eller manuell
Kalibrering pH, ORP, jonkoncentration, konduktivitet, TDS, salthalt, DO, barometertryck, temperatur
Kalibreringslägen Vattenmättad luft (100 % och 0 % mättnad), luftmättad vatten (100 % och 0 % mättnad) eller anpassat koncentrationsvärde (Winkler)
Kalibreringspunkter 1 till 5 (pH), 1 (ORP), 1 till 5 (jon), 1 till 5 (konduktivitet), 1 till 5 (TDS), 1 (salthalt), 1 till 2 (DO), 1 (barometer), 1 till 2 (temperatur)
Kalibreringspunkter (konduktivitet) 1 till 5 poäng
Kalibreringspunkter (ISE) Upp till 5
Kalibreringspunkter (pH) 1 till 5 poäng
Cell konstant 0,100 cm-1, 0,475 cm-1, 0,550 cm-1, 1 000 cm-1, 10,00 cm-1 eller användardefinierade från 0,001 till 199,9 cm-1
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
Datapunkter 10 000 med datum- och tidsstämpel
Kanaler 3
Visningstyp 7-tum. Högupplöst färggrafisk LCD
IP-betyg IP54
Mätlägen pH, ORP, mV, Jonkoncentration (ISE), Konduktivitet, Upplöst syre (mg/L), Temperatur, Barometriskt tryck
Procent mättnadsområde (polarografisk DO) 0,0 till 600,0 % mättnad
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,010μ S/cm till 3000 mS/cm
Räckvidd (mV) -2000 till 2000 mV
Område (pH) -2 till 20
Räckvidd (resistivitet) 1.0Ω till 100,0 MΩ
Räckvidd (salthalt) 0,010 till 80,00 ppt; 0,01 till 42,00 PSU; eller 0,01 till 400,0 % NaCl
Räckvidd (TDS) 0,010 ppm till 500,0 ppt (TDS-faktor på 1,00); eller 0,010 mg/L till 500,0 g/L (TDS-faktor på 1,00)
Upplösning (ISE) 0,0001 minimum, 1 till 5 siffror
Upplösning (pH) 0,1, 0,01 eller 0,001 pH
Temperaturområde (metriskt) -30,0 °C till +130,0 °C
För användning med (applikation) De vanligaste pH-proverna samt pH-prover som innehåller tris-buffertar, proteiner, sulfider, halogenider eller andra komponenter som kan störa silverklorid; brett utbud av konduktivitetsprover i 1μ S/cm till 20 mS/cm intervall; brett utbud av lösta syreprover med hjälp av optisk DO-elektrod
Inkluderar Mätare med stativ (PSTAR2180); ROSS Ultra Triode påfyllningsbar epoxikropp pH/ATC-elektrod (8157BNUMD); 4-cells epoxi/grafitkropp K=0,475 konduktivitet/ATC-elektrod (013005MD); optisk DO/ATC-elektrod med kalibreringshylsa och skydd (087010MD); omrörarsond (096019-WA); pH 4, 7, 10 buffertar och sköljlösningspåsar; pH-elektrodlagringslösning och rengöringslösning; pH-elektrodförvaringshylsa och bas; 1413μ S/cm konduktivitet standardpåsar
Ingångar Kanal 1: BNC för pH, ORP eller ISE, 8-stifts MiniDIN för ATC, stiftspets för referens; Kanal 2: 8-stifts MiniDIN för konduktivitet med ATC; Kanal 3: 9-stifts MiniDIN för löst syre med ATC
Isopotentiell punkt 7 000 pH; 1 000 jonkoncentration
Knappsats Kapacitivt användargränssnitt med pekskärm
Språk Kinesiska, engelska, franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska, spanska
Loggfunktionstyp Automatisk med Auto-Read och Timed Read-lägen, manuell med Continuous Read-läge
Minne Icke-flyktig
Metoder 10 per kanal (30 totalt)
Modell MP218 bänkmätare pH, ledningsförmåga, optisk DO-kit
Procent mättnadsrelativ noggrannhet (RDO) ±2% mättnad
Procent mättnadsupplösning (polarografisk DO) 0,1, 1% mättnad
Procent mättnadsområde (RDO) 0,0 till 600,0 % mättnad
Procent mättnadsrelativ noggrannhet (polarografisk DO) ±2% mättnad
Procent mättnadsupplösning (RDO) 0,1, 1% mättnad
Tryckområde 400,0 till 850,0 mmHg; 0,533 till 1,133 bar
Sondtyp Polarografisk eller optisk DO-elektrod
Produkttyp Mätare med pH/Cond/Optisk DO-kit
Räckvidd (DO) 0,0 till 600,0 % mättnad; 0,01 till 90,0 mg/L eller ppm
Räckvidd (jon) 0,0001 till 19999
Räckvidd (ISE) 0,0001 till 19999
Range (ORP) -2000 till 2000 mV
Räckvidd (polarografisk DO) 0,0 till 600,0 % mättnad; 0,01 till 90,0 mg/L eller ppm
Räckvidd (RDO) 0,0 till 600,0 % mättnad; 0,01 till 90,0 mg/L eller ppm
Räckvidd (Relativ mV) -2000 till 2000 mV
Upplösning (konduktivitet) 0,001μ S/cm minimum, automatisk intervall, upp till 4 siffror
Upplösning (DO) 0,1, 1% mättnad; 0,01, 0,1 mg/L eller ppm
Upplösning (jon) Minst 0,0001, 1 till 5 siffror
Upplösning (mV) 0.1 mV
Upplösning (ORP) 0.1 mV
Upplösning (Polarografisk DO) 0,1, 1% mättnad; 0,01, 0,1 mg/L eller ppm
Upplösning (RDO) 0,1, 1% mättnad; 0,01, 0,1 mg/L eller ppm
Upplösning (resistivitet) 0,1Ω minimum, automatisk intervall
Upplösning (salthalt) 0,001 ppt minimum; 0,01 PSU minimum; eller 0,01 % NaCl minimum, automatiskt intervall
Upplösning (TDS) 0,001 ppm eller mg/L minimum, automatisk intervall, upp till 4 siffror
Salinitetsfaktor 0,0 till 50,0 ppt; automatisk med konduktivitetsmätning eller manuell inmatning
Salinitetsmätningslägen Naturligt havsvatten (ppt), Practical Salinity Units (PSU) eller % NaCl
TDS-faktorintervall Linjär (0,01 till 10,00), ISO/EN 27888, 442, NaCl
Temperaturnoggrannhet ±0,3 °C,± 0,5 °F
Temperaturkompensation Linjär (0,00 till 10,00 %/° C), nLFn (icke-linjärt naturligt vatten), nLFu (icke-linjärt ultrarent vatten), EP/USP eller av
Temperatur (metrisk) referens 5, 10, 15, 20, 25 eller 30 °C
Kalibrering av temperatursond 1 eller 2 punkts temperaturförskjutningskalibrering
Temperaturområde (engelska) -22,0 °F till +266,0 °F
Temperaturupplösning 0,1 °C, 0,1 °F
Temperaturval Automatisk med ATC temperatursensor, omgivande eller manuell
Garanti 2 års meter garanti
Mått (L x B x H) 218,9 x 153,2 x 91,33 mm; 8,62 x 6,03 x 3,60 tum.
Vikt (engelska) 2.20 lbs.
Vikt (metrisk) 1.00 kg