Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PH211 pH/ORP bänkmätare med stativ
Produktkod. 30245811
Change view
Typ:
Mätare med ORP-kit
Mätare med hållbar utrustning
Mätare med lågunderhållskit
Mätare med mikrokit
Mätare med standardkit
Mätare med svårt provkit
Takt med stativ
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ
30245811 Mätare med mikrokit
30245778 Takt med stativ
30245815 Mätare med svårt provkit
30245791 Mätare med standardkit
30245779 Mätare med hållbar utrustning
30245813 Mätare med lågunderhållskit
30245816 Mätare med ORP-kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 30245811 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PSTAR2118
Uppgradera ditt laboratorium med utrustning från Thermo Scientific
Använd kampanjkoden 27943
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att ge korrekt och pålitlig pH-, ORP- och temperaturanalys Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PH211 bänkmätare är väl lämpad för laboratorier som önskar en modern mätare med avancerad prestanda.
Orion Pro Star PH211 bench meter är utformad för att ge noggrann och pålitlig pH-, ORP- och temperaturanalys, och är väl lämpad för laboratorier som önskar en modern mätare med avancerad prestanda. Med en 7-tums, högupplöst färgdisplay och responsiv kapacitiv pekskärm fokuserar Orion Pro Star-mätaren på att säkerställa en strömlinjeformad, lättanvänd och innovativ mätare för dina testbehov. Orion Pro Star-mätaren erbjuder vägledning på skärmen med steg-för-steg-instruktioner och stödjer GLP efterlevnad av datum- och tidsstämplade kalibreringsloggar samt dataloggar.
Orion Pro Star PH211 pH/ORP-bänkmätare är utformade för att ge noggranna och tillförlitliga tester i laboratorier som behöver en modern, lättanvänd mätare med avancerad prestanda och tillförlitlig datarapportering. Orion Pro Star bänkmätarfördelar inkluderar:
  • Stor 7-tums, högupplöst färgdisplay
  • Responsiv pekskärm som kan användas med handskar
  • Vinklad display för att säkerställa ergonomisk visning
  • Strömlinjeformat och lätthanterat användargränssnitt
  • Vertikal mätarorientering hjälper till att optimera bänkutrymmet
  • Stöder GLP efterlevnad
  • Lagrar 20 kalibreringsloggar per parameter med datum och tid
  • Lagrar 10 000 dataloggar med datum och tid
  • Exporterar till en skrivare, dator eller USB USB-minne för långsiktig datalagring
  • Inmatning av exempel-ID med valfri USB streckkodsläsare, USB tangentbord eller USB mus
  • Rör om prover med mätarstyrd och mätardriven omrörarsond
Orion Pro Star PH211 pH/ORP-bänkmätare erbjuder följande mätningar:
  • pH, mV eller ORP med temperatur
Första starten av mätaren görs enkel med mätarinstallationsguiden, som guidar användaren genom viktiga mätar- och mätinställningar. Använd guider och guider på skärmen för kalibrering, mätningar, mätaranslutningar, montering av elektrodställ och pH-elektrod för att bättre förstå mätarens funktion, varningar och nödvändigt underhåll. Använd guidade kalibreringar med steg-för-steg-instruktioner för att utföra kalibreringarna korrekt och säkerställa noggranna, tillförlitliga och rapporteringsbara mätningar.
Enkelt att se måtten på den stora 7-tumsmodellen. färggrafik pekskärm. Välj grundformatet, avancerat eller anpassat måttformat för att endast visa den information du föredrar i mätläget. Välj grafvyn för att visa mätningar i en graf med temperatur för mätning kontra tidsstudier.
När du tar mätningar kan du enkelt mata in providentifieringsinformation i mätaren med hjälp av ett valfritt tillbehör som USB streckkodsläsare, USB tangentbord eller USB mus. Rör enkelt och jämnt om prover med en valfri mätarstyrd och mätardriven omrörarsond, vilket eliminerar behovet av en magnetisk omrörarplatta och stänger.
Spara, visa och exportera upp till 20 kalibreringar per parameter med datum- och tidsstämpel. Filtrera kalibreringsloggar efter användare och exportera kalibreringsloggar efter datumintervall eller alla på en gång.
Spara enkelt mätningar i dataloggen för långsiktig datalagring. Spara, visa och exportera upp till 10 000 dataloggar med datum- och tidsstämpel. Se individuella dataloggar med omfattande mätinformation organiserade i ett lättläst listformat på skärmen. Filtrera dataloggar efter användare, datum och tid eller loggnummer och exportera dataloggar efter datum och tidsintervall, loggnummerintervall eller allt på en gång.
Lämna ut mätarens dataloggar, kalibreringsloggar och metoder till en skrivare, dator eller USB USB-minne. Spara data till en dator eller USB enhet som kommaseparerade värdefiler (CSV) för import till program som Microsoft Excel exempel, eller spara data till en USB enhet som rapportfiler för utskrivbara poster. Anpassa exporterade filer så att de inkluderar all data, avancerad, mellanliggande eller grundläggande data, för att endast få den information som behövs för din dokumentation. Använd tvåvägskommunikation med fjärrkommandon för att koppla mätaren till datorprogram inklusive LIMS, HyperTerminal, PuTTY och ytterligare datainsamlingsprogramvara.
Spara mätinställningar för att standardisera din analys och dina SOP:er med mätarmetoder. Spara upp till 10 metoder per parameter. Importera metoder till och exportera metoder från andra Orion Pro Star-mätare för att standardisera dina tester över flera mätare.
Aktivera det säkra läget och tilldela upp till 3 administratörer och upp till 30 användare med individuella kontoinloggingar och lösenordsskydd. Administratörer kan välja mellan fördefinierade användaråtkomstnivåer till mätarfunktioner. Kontrollera åtkomst till datum- och tidinställningar, instrumentinställningar, dataloggar och kalibreringsloggar, eller anpassa varje användares åtkomstnivå från full tillgång till grundläggande datainsamling. Administratörer kan också exportera användarlistan och revisionsspåret för att säkerställa digital dataintegritet.
Hantera det medföljande elektrodstället för att underlätta säker och smidig rörelse av elektroder in och ut ur lösningarna. Elektrodstativets viktade bas ger flexibel placering av stativet runt mätaren. Säkra ett brett utbud av elektroder med hjälp av olika alternativ för elektrodhållare. Organisera elektrodkablarna snyggt i de inbyggda sidokanalerna på stativet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Mätare med stativ (PSTAR2110); ROSS Mikropåfyllningsbar pH-elektrod av glaskropp (8220BNWP); mikro rostfritt stål ATC temperatursond (928007MD); pH 4, 7, 10 buffertar och sköljlösningspåsar; pH-elektrodlagringslösning och rengöringslösning; pH-elektrodförvaringshylsa och bas
Noggrannhet (temperatur) ±0,3 °C,± 0,5 °F
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV eller± 0,05 % av avläsningen, beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (pH) ±0,002 pH
Utgångar USB flash-enhet, dator eller skrivare (STARA-106)
För användning med (applikation) Lågvolym- eller mikroprover (ned till 15 μL i 384-brunnars plattor) samt pH-prover som innehåller trisbuffertar, proteiner, sulfider, halogenider eller andra komponenter som kan störa silverklorid
Mätlägen pH med mV och temperatur, ORP med mV och temperatur
Kalibrering pH, ORP, temperatur
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) 0,1, 0,01 eller 0,001 pH
Kalibreringspunkter (pH) 1 till 5 poäng
Räckvidd (mV) -2000 till 2000 mV
Range (ORP) -2000 till 2000 mV
Upplösning (mV) 0.1 mV
Kalibreringspunkter 1 till 5 (pH), 1 (ORP), 1 till 2 (temperatur)
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +130 °C
Temperaturområde (engelska) -22 °F till +266 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Temperaturval Automatisk med ATC temperatursensor, omgivande eller manuell
Kalibrering av temperatursond 1 eller 2 punkts temperaturförskjutningskalibrering
Visningstyp 7-tum. Högupplöst färggrafisk LCD
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Minne Icke-flyktig
Datapunkter 10 000 med datum- och tidsstämpel
Loggfunktionstyp Automatisk med Auto-Read och Timed Read-lägen, manuell med Continuous Read-läge
Larmutgång Kalibreringspåminnelselarm, hög- och låggränslarm per parameter
Ingångar BNC för pH eller ORP, 8-stifts MiniDIN för ATC, stiftspets för referens
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
IP-betyg IP54
AC-adapter Universal 100-240 V 50/60 Hz strömförsörjning med väggkontakter för uttag i USA/Japan, Euro, Storbritannien/Singapore, Australien/Nya Zeeland och Kina
Mått (L x B x H) 218,9 x 153,2 x 91,33 mm; 8,62 x 6,03 x 3,60 tum.
Vikt (metrisk) 1.00 kg
Vikt (engelska) 2.20 lbs.
Garanti 2 års meter garanti
Knappsats Kapacitivt användargränssnitt med pekskärm
Metoder 10
Modell PH211
Språk Kinesiska, engelska, franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska, spanska
Räckvidd (Relativ mV) -2000 till 2000 mV
Isopotentiell punkt 7.000 pH
Kanaler 1
Typ Mätare med mikrokit