Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PH211 pH/ORP bänkmätare med stativ
Produktkod. p-200104314
Change view
Typ:
F2 standardsats
pH/ORP Bänkmätare Micro Kit
pH/ORP Bänkmätare ORP Kit
pH/ORP Bänkmätare Svårprovsats
pH/ORP Bänkmätare hållbart kit
pH/ORP bänkmätare lågt underhållssats
pH/ORP bänkmätare med stativ
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ
30245778 pH/ORP bänkmätare med stativ
30245815 pH/ORP Bänkmätare Svårprovsats
30245791 F2 standardsats
30245779 pH/ORP Bänkmätare hållbart kit
30245813 pH/ORP bänkmätare lågt underhållssats
30245811 pH/ORP Bänkmätare Micro Kit
30245816 pH/ORP Bänkmätare ORP Kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 30245778 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PSTAR2110
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att ge korrekt och pålitlig pH-, ORP- och temperaturanalys Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PH211 bänkmätare är väl lämpad för laboratorier som önskar en modern mätare med avancerad prestanda.
Orion Pro Star PH211 bänkmätare är designad för att ge exakt och pålitlig pH-, ORP- och temperaturanalys och är väl lämpad för laboratorier som önskar en modern mätare med avancerad prestanda. Med en 7-tums högupplöst färgskärm med responsiv kapacitiv pekskärm fokuserar Orion Pro Star-mätaren på att säkerställa en strömlinjeformad, lättanvänd och innovativ mätare för dina testbehov. Orion Pro Star-mätaren erbjuder vägledning på skärmen med steg-för-steg-instruktioner och stöd GLP överensstämmelse med datum- och tidsstämplade kalibreringsloggar och dataloggar.
Orion Pro Star PH211 pH/ORP bänkmätare är designade för att ge korrekt och pålitlig testning i laboratorier som behöver en modern, lättmanövrerad mätare med avancerad prestanda och tillförlitlig datarapportering. Fördelarna med Orion Pro Star bänkmätare inkluderar:
  • Stor 7-tums högupplöst färgskärm
  • Responsiv pekskärm som kan användas med handskar
  • Vinklad display för att säkerställa ergonomisk visning
  • Strömlinjeformat, lättanvänt användargränssnitt
  • Vertikal mätarorientering hjälper till att optimera bänkutrymmet
  • Stödjer GLP efterlevnad
  • Lagrar 20 kalibreringsloggar per parameter med datum och tid
  • Lagrar 10 000 datalogguppsättningar med datum och tid
  • Utgångar till en skrivare, dator eller USB flash-enhet för långvarig datalagring
  • Matar in prov-ID med tillval USB streckkodsläsare, USB tangentbord eller USB mus
  • Rör om prover med mätarstyrd och mätardriven omrörarsond
Orion Pro Star PH211 pH/ORP bänkmätare erbjuder följande mätningar:
  • pH, mV eller ORP med temperatur
Förstagångsstart av mätare görs enkelt med mätarinställningsguiden, som guidar användaren genom viktiga mätare och mätinställningar. Använd mätarvisningar och guider på skärmen för kalibrering, mätningar, mätaranslutningar, montering av elektrodstativ och användning av pH-elektroder för att bättre förstå mätarens funktion, varningar och nödvändigt underhåll. Använd guidade kalibreringar med steg-för-steg-instruktioner för att utföra kalibreringar korrekt och säkerställa korrekta, tillförlitliga och rapporterbara mätningar.
Se enkelt mått på den stora 7-tum. färggrafisk pekskärm. Välj det grundläggande, avancerade eller anpassade måttets visningsformat för att bara visa den information du föredrar i mätläget. Välj grafvyn för att visa mätningar i en graf med temperatur för mätning kontra tidsstudier.
När du gör mätningar kan du enkelt ange providentifieringsinformation i mätaren med hjälp av ett valfritt mätartillbehör inklusive USB streckkodsläsare, USB tangentbord eller USB mus. Rör om proverna enkelt och jämnt med en valfri mätarstyrd och mätardriven omrörarsond, vilket eliminerar behovet av en magnetisk omrörarplatta och stänger.
Spara, visa och exportera upp till 20 kalibreringar per parameter med datum- och tidsstämpel. Filtrera kalibreringsloggar efter användare och exportera kalibreringsloggar efter datumintervall eller allt på en gång.
Spara enkelt mätningar i dataloggen för långsiktig datalagring. Spara, visa och exportera upp till 10 000 datalogguppsättningar med datum- och tidsstämpel. Visa individuella datalogguppsättningar med omfattande mätinformation organiserad i ett lättläst listformat på skärmen. Filtrera dataloggar efter användare, datum och tid eller loggnummer och exportera dataloggar efter datum och tidsintervall, loggnummerintervall eller allt på en gång.
Mata ut mätardataloggar, kalibreringsloggar och metoder till en skrivare, dator eller USB flash-enhet. Spara data till en dator eller USB kör som CSV-filer (comma separated value) för import till program som Microsoft Excel eller spara data till en USB köra som rapportfiler för utskrivbara poster. Anpassa exporterade filer så att de inkluderar alla data, avancerade, mellanliggande eller grundläggande data endast för att bara få den information som behövs för din journalföring. Använd dubbelriktad kommunikation med fjärrkommandon för att koppla mätaren till datorprogram inklusive LIMS , HyperTerminal , PuTTY och ytterligare programvara för datainsamling.
Spara mätinställningar för att standardisera din analys och SOP med mätmetoder. Spara upp till 10 metoder per parameter. Importera metoder till och exportera metoder från andra mätare i Orion Pro Star-serien för att standardisera dina tester över flera mätare.
Aktivera det säkra läget och tilldela upp till 3 administratörer och upp till 30 användare individuella kontoinloggningar och lösenordsskydd. Administratörer kan välja från fördefinierade användaråtkomstnivåer till mätarfunktioner. Styr åtkomst till datum- och tidsinställningar, instrumentinställningar, dataloggar och kalibreringsloggar, eller anpassa varje användares åtkomstnivå från full åtkomst till endast grundläggande datainsamling. Administratörer kan också exportera användarlistan och revisionsspåret för att säkerställa digital dataintegritet.
Använd det medföljande elektrodstativet för att underlätta säker, smidig förflyttning av elektroderna in i och ut ur lösningar. Elektrodstativets vikta bas ger flexibel placering av stativet runt mätaren. Säkra ett brett utbud av elektroder med hjälp av de olika elektrodhållaralternativen. Ordna prydligt elektrodkablar i stativets inbyggda sidokanaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Mätare med elektrodstativ, USB flashenhet, datorkabel, 100-240V 50/60Hz universell strömadapter (köp elektrod separat)
Noggrannhet (temperatur) ±0,3 °C,± 0,5 °F
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV eller± 0,05 % av avläsningen, beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (pH) ±0,002 pH
Utgångar USB flash-enhet, dator eller skrivare (STARA-106)
För användning med (applikation) Mätare med stativ, köp elektrod för applikationer separat
Mätlägen pH med mV och temperatur, ORP med mV och temperatur
Kalibrering pH, ORP, temperatur
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) 0,1, 0,01 eller 0,001 pH
Kalibreringspunkter (pH) 1 till 5 poäng
Räckvidd (mV) -2000 till 2000 mV
Range (ORP) -2000 till 2000 mV
Upplösning (mV) 0.1 mV
Kalibreringspunkter 1 till 5 (pH), 1 (ORP), 1 till 2 (temperatur)
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +130 °C
Temperaturområde (engelska) -22 °F till +266 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Temperaturval Automatisk med ATC temperatursensor, omgivande eller manuell
Kalibrering av temperatursond 1 eller 2 punkts temperaturförskjutningskalibrering
Visningstyp 7-tum. Högupplöst färggrafisk LCD
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Minne Icke-flyktig
Datapunkter 10 000 med datum- och tidsstämpel
Loggfunktionstyp Automatisk med Auto-Read och Timed Read-lägen, manuell med Continuous Read-läge
Larmutgång Kalibreringspåminnelselarm, hög- och låggränslarm per parameter
Ingångar BNC för pH eller ORP, 8-stifts MiniDIN för ATC, stiftspets för referens
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
IP-betyg IP54
AC-adapter Universal 100-240 V 50/60 Hz strömförsörjning med väggkontakter för uttag i USA/Japan, Euro, Storbritannien/Singapore, Australien/Nya Zeeland och Kina
Mått (L x B x H) 218,9 x 153,2 x 91,33 mm; 8,62 x 6,03 x 3,60 tum.
Vikt (metrisk) 1.00 kg
Vikt (engelska) 2.20 lbs.
Garanti 2 års meter garanti
Knappsats Kapacitivt användargränssnitt med pekskärm
Metoder 10
Modell PH211
Språk Kinesiska, engelska, franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska, spanska
Räckvidd (Relativ mV) -2000 till 2000 mV
Isopotentiell punkt 7.000 pH
Kanaler 1
Typ pH/ORP bänkmätare med stativ